Merck
769045
Sigma-Aldrich
Propylene
99.5%, Messer® CANGas
Szinonimák:
Propene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
42.08
Beilstein:
1696878
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
gas
Teszt:
99.5%
gőzsűrűség
1.48 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15.4 atm ( 37.7 °C)
leírás
Filling mass: 16g
Filling volume: 8L
Teszt
99.5%
Forma
gas
öngyulladási hőmérséklet
860 °F
robbanási határérték
11.1 %
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
SMILES string
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Propylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that is heavier than air. It is used as feedstock for polypropylene and is a precursor for acetone, isopropanol, acrylonitrile among other organics. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-162.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-108 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Avinash Kumar et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(51), 10868-10884 (2019-11-27)
The photo-oxidation reactions of 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate (TFEMA) initiated by OH radicals and Cl atoms were investigated via experimental as well as computational methodologies. The rate coefficients for these reactions were investigated using the relative rate technique (RR) at temperatures between