Fontos dokumentumok
Z742374
Sigma-Aldrich
CANgas pressure regulator
Szinonimák:
Pressure regulator for gas
About This Item
UNSPSC kód:
40142201
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Általános leírás
Aluminum pressure regulator with downstream metering valve and inlet pressure gauge with factory-set outlet pressure. Applicable for Messer® CANgas
Egyéb megjegyzések
Product is currently only available to our customers in Europe
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)