Merck
768979
Sigma-Aldrich
Ethane
Messer® CANGas, 99.95%
Szinonimák:
Ethane gas
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
30.07
Beilstein:
1730716
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
1.05 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
37.95 atm ( 21.1 °C)
leírás
Filling mass: 17g
Filling volume: 12L
Teszt
99.95%
form
gas
öngyulladási hőmérséklet
881 °F
robbanási határérték
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
sűrűség
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethane gas is colourless, odourless, and narcotic. It is a liquefied gas that is lighter than air. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-211.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-135 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)