Merck
768960
Sigma-Aldrich
Nitrous oxide
Messer® CANGas, 99%
Szinonimák:
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
Méret kiválasztása
1 L
45 000,00 Ft
45 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
45 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.01
Beilstein:
8137358
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
45 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
1.53 (15 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
51.7 mmHg ( 21 °C)
leírás
Filling mass: 21g
Teszt
99%
Forma
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nitrous oxide is a gas that is colourless, odourless, and narcotic. It is also an oxidizing and liquefied gas that is heavier than air. Applications include use as the following: an oxidizing agent in atomic absorption spectrometry (AAS), oxidizer in rocket propellants, anesthetic in medical fields, propellant for whipped cream (food industries), and ultra-high purity for oxidizing and etching gas in semiconductor industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)