Merck
769037
Sigma-Aldrich
Propane
99.95%, Messer® CANGas
Szinonimák:
n-Propane, Propane gas
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.10
Beilstein:
1730718
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
gas
Teszt:
99.95%
gőzsűrűség
1.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
leírás
Filling mass: 15g
Filling volume: 7L
Teszt
99.95%
Forma
gas
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
9.5 %
bp
-42.1 °C (lit.)
mp
-188 °C (lit.)
sűrűség
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Propane is a colourless, odourless gas that is flammable, liquefied, and heavier than air. It is used as fuel for laboratory burners, portable stoves, and vehicles (liquefied petroleum gas [LPG]). Propane is also used in the research of polymerization catalysts. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-155.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-104 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Maksim N Khannanov et al.
Applied spectroscopy, 74(12), 1496-1504 (2020-03-13)
The low accessibility of natural gas fields and transporting pipelines requires portable online analyzers of the composition of natural gas, ensuring nearly chromatographic precision and capable of in situ analysis of a wide range of gases, including infrared-inactive ones (hydrogen