Merck
769029
Sigma-Aldrich
Neon
Messer® CANGas, 99.999%
Szinonimák:
Neon gas
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ne
CAS-szám:
Molekulatömeg:
20.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142006
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
0.7 (21 °C, vs air)
Minőségi szint
leírás
Filling mass: 10g
Filling volume: 12L
Teszt
99.999%
form
gas
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
−246 °C (lit.)
mp
-248.67 °C (lit.)
SMILES string
[Ne]
InChI
1S/Ne
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Neon is a colourless and odourless rare gas that is lighter than air. Applications include use as a filling gas for tubular neon lamps or buoyancy gas for stratospheric balloons. Neon is also a component of laser gas mixtures (helium-neon lasers, excimer lasers) and panning gas (filling gas for plasma display panels [PDP]). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)