Merck
769126
Sigma-Aldrich
Methane
Messer® CANGas, 99.995%
Szinonimák:
Methane gas
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
16.04
Beilstein:
1718732
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
0.55 (vs air)
Minőségi szint
leírás
Filling mass: 8g
Filling volume: 12L
Teszt
99.995%
form
gas
öngyulladási hőmérséklet
998 °F
robbanási határérték
15 %
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
sűrűség
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methane is a colourless, odourless, and flammable gas that is lighter than air. Methane is used as a fuel for power generation in gas turbines and steam boilers; household cooking and heating, and for vehicles (compressed natural gas, CNG). It is also a feedstock of choice for production of hydrogen, carbon monoxide, methanol, acetic acid, and myriad organic compounds. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Tulajdonságok és előnyök
Methane is used as a carbon source for the chemical vapor deposition (CVD) of carbide and diamond thin films.
Javasolt termékek
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Jogi információk
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-306.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-188 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Neil Robinson et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(24), 13689-13697 (2020-06-12)
Understanding the uptake and storage of gases by microporous materials is important for our future energy security. As such, we demonstrate here the application of two-dimensional NMR relaxation experiments for probing the admission and corresponding exchange dynamics of methane within