Fontos dokumentumok
M0789
N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
for GC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
MBTFA (N-methyl-bis(trifluoroacetamide)or BTFA (bis(TFA)), MBTFA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.346 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
sűrűség
1.547 g/mL at 25 °C
alkalmasság
complies for derivatization
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F6NO2/c1-12(2(13)4(6,7)8)3(14)5(9,10)11/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup