Merck
15238
Supelco
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane
for GC derivatization, LiChropur, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS)
Szinonimák:
Silylating mixture V, BSTFA + TMCS
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.40
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC)
99% (excluding TMCS)
form
liquid
minőség
LiChropur
contains 1% TMCS
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Alkalmazás
Learn more in the Product Information
Kiszerelés
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Egyéb megjegyzések
The position of the silyl groups has not been unequivocally established. It has been referred to as both N,N and N,O.
Silylating mixture used for the silylation of various compounds
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
44.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
W.M. Hammargren et al.
Analytica Chimica Acta, 247, 201-201 (1991)
Metabolism of arachidonate through NADPH-dependent oxygenase of renal cortex.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 78 (12), 7375-7378 (1981)
DNA oxidation matters: the HPLC-electrochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine and 8-oxo-guanine.
Helbock H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95 (1), 288-293 (1998)
W. Greenway et al.
Journal of Chromatography A, 519, 145-145 (1990)
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs