Fortfahren mit
XNAT
REDExtract-N-Amp Tissue PCR Kit
sufficient for 10 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, hotstart, dNTPs included
REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit
Synonym(e):
Tissue direct PCR kit, Tissue direct PCR kit with loading dye
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,80
100 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
1000 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.740,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106303
EC Number:
254-457-8
NACRES:
NA.55
€ 49,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 10 reactions, 10 reactions sufficient for 10 amplifications, 10 reactions sufficient for 10 extractions, sufficient for 100 reactions, 100 reactions sufficient for 100 amplifications, 100 reactions sufficient for 100 extractions, sufficient for 1000 reactions, 1000 reactions sufficient for 1000 amplifications, 1000 reactions sufficient for 1000 extractions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das REDExtract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit enthält alle notwendigen Reagenzien für die schnelle Extraktion und Amplifikation von genomischer DNA aus den Schwänzen von Mäusen und anderem Tiergewebe, Wangenabstrichen, Haarschäften und Speichel. Es besteht keine Notwendigkeit für einen mechanischen Aufschluss, eine organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Ausfällung der DNA. Das Kit enthält zudem einen PCR ReadyMix, der speziell für die PCR-Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert ist. Diese Formulierung verwendet einen Antikörper-basierten Hot-Start für die spezifische Amplifikation. Das REDExtract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit enthält einen Tracking-Farbstoff, der das einfache direkte Auftragen von PCR-Reaktionen auf Agarosegele für die Analyse ermöglicht.
Application
Das REDExtract-N-Amp Tissue PCR Kit wird für die DNA-Extraktion und Polymerase-Kettenreaktionen (PCR) eingesetzt.[1][2][3][4]
Biochem/physiol Actions
Das Kit enthält validierte Protokolle zur Extraktion und Amplifikation genomischer DNA aus Mäuseschwänzen, Haar, Tiergewebe, Speichel und Wangenabstrichen. Bei einem typischen Verfahren wird genomische DNA aus einer Probe extrahiert, die 10 Minuten lang bei Raumtemperatur in der Gewebevorbereitungslösung und der Extraktionslösung inkubiert wurde. Die Probe wird 3 Minuten lang auf 95 °C erhitzt und mit einer dritten Lösung gemischt, um Hemmstoffe vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Die Extract-N-Amp Tissue PCR Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von DNA aus einer Vielzahl von Zellen und Geweben und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR erforderlich sind. Eine neue Extraktionsmethode eliminiert lange enzymatische Aufschlüsse und Homogenisierung. Das Kit enthält außerdem einen Heißstart PCR ReadyMix, der speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert ist. Der REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix enthält einen inerten Farbstoff, der als Tracking-Farbstoff dient und mit dem die PCR-Reaktionen einfach auf Agarosegele zur Analyse aufgetragen werden können.
Das Kit enthält validierte Protokolle zur Extraktion und Amplifikation genomischer DNA aus Mäuseschwänzen, Haar, Tiergewebe, Speichel und Wangenabstrichen. Bei einem typischen Verfahren wird genomische DNA aus einer Probe extrahiert, die 10 Minuten lang bei Raumtemperatur in der Gewebevorbereitungslösung und der Extraktionslösung inkubiert wurde. Die Probe wird 3 Minuten lang auf 95 °C erhitzt und mit einer dritten Lösung gemischt, um Hemmstoffe vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Features and Benefits
  • Ideal für die schnelle Isolierung genomischer DNA für die Genotypisierung
  • Extraktion genomischer DNA für die PCR in einem einzigen Schritt in 15 Minuten
  • PCR ReadyMix, speziell zur Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert
  • Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Bei 4 °C ist das Extrakt mindestens 6 Monate lang haltbar
  • REDExtract-N-Amp enthält einen Tracking-Farbstoff für das praktische und direkte Auftragen von PCR-Reaktionen auf Agarosegele für die Analyse
Other Notes
Die Extract-N-Amp Tissue PCR Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von DNA aus einer Vielzahl von Zellen und Geweben und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR erforderlich sind. Eine neue Extraktionsmethode eliminiert lange enzymatische Aufschlüsse und Homogenisierung. Das Kit enthält außerdem ein Heißstart PCR-Reaktionsgemisch, das speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert ist. Der REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix enthält einen inerten Farbstoff, der als Tracking-Farbstoff dient und mit dem die PCR-Reaktionen einfach auf Agarosegele zur Analyse aufgetragen werden können.
Kits enthalten Gewebevorbereitungslösung, Extraktionslösung und REDExtract-N-Amp PCR-Reaktionsgemisch.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Legal Information
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNAT2XNAT2RXNAPE
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
feature
dNTPs included, Direct PCR, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
red
color
colorless
color
colorless
color
red
usage
sufficient for 10 reactions, 10 reactions sufficient for 10 extractions, 100 reactions sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 1000 reactions sufficient for 1000 extractions, 10 reactions sufficient for 10 amplifications, 100 reactions sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions
usage
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Hi, can I use a different PCR kit with the DNA extracted using the REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit?
    1 answer
    1. The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit is optimized for use with its own PCR ReadyMix, which is formulated to compensate for components in the extraction, tissue preparation, and neutralization solutions. Using a different PCR kit may require further purification of the DNA to avoid inhibition from contaminants present in the crude extract.
      Helpful?
  2. What is the composition of the different HBSS (-Ca++, -/+ Mg++)?
    1 answer
    1. The XNAT product is a PCR kit optimized for use with tissue samples. None of the components of this kit are formulated with Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS).
      Helpful?
  3. Describe the composition of the different HBSS (-Ca++, -/+ Mg++)
    1 answer
    1. The XNAT product is a PCR kit optimized for use with tissue samples. None of the components of this kit are formulated with Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). See the link below to review the technical bulletin for this kit, which includes a list of components. https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/893/h6648for.pdf See the link below to review the formulation table for a number of HBSS products: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/893/h6648for.pdf
      Helpful?
  4. Is the extract compatible with SYBR green qPCR?
    1 answer
    1. The extract from using the XNAT kit can be used for SYBR green qPCR, but we recommend using product S4320, Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMix (https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s4320_. This is a 2X reaction mix containing SYBR Green, buffer, salts, dNTPs, Taq polymerase and JumpStart™ Taq antibody. It is optimized specifically for use with the extraction reagents and contains JumpStart Taq antibody for hot start PCR to enhance specificity and SYBR Green I to act as a nonspecific reporter for real-time PCR. More information on our SYBR Green Extract-N-Amp™ kits can be found here: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/genomics/qpcr/sybr-green-extract-n-amp-tissue-pcr-kit
      Helpful?
  5. How do I store my DNA samples for use with XNAT, REDExtract-N-Amp®  Tissue PCR Kit?
    1 answer
    1. DNA samples can be stored for up to 6 months at 2-8°C with the tissue sample removed.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. How do I quantitate my DNA with XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit?
    1 answer
    1. The DNA extract generated using the Extract-N-Amp kit is very crude, and it is not possible to obtain a reliable 260/280 ratio.  For quantitation of pure DNA, we recommend using one of our GenElute genomic DNA kits.
      Helpful?
  8. Are the XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit components available separately?
    1 answer
    1. Only R4775, the REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix is available separately.
      Helpful?
  9. What is the shelf life of the kit XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit and how should I store it?
    1 answer
    1. The shelf life of XNAT has not been determined.  However, based on our storage guidelines, it should be usable for 1 year from the date of receipt. The REDExtract-N-Amp Tissue PCR Kit can be stored at 2-8°C for up to three weeks. For long-term storage, greater than three weeks, -20°C is recommended. Do not store in a "frost-free" freezer.  We recommend to store in 10 reaction aliquots.
      Helpful?
  10. I am unable to detect any PCR product with Product XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit.
    1 answer
    1. From XNAT Technical Bulletin, troubleshooting guide table:  PCR reaction may be inhibited due to contaminants in the tissue extract.  Dilute the tissue extract with a 50:50 mix of extraction and neutralization solutions.  To test for inhibition, include a DNA control and/or spike a known amount of template (100-500 copies) into the PCR along with the tissue extract.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review