Fortfahren mit
A2350
AlumaSeal® II Folie
non-sterile
Synonym(e):
Abdichtungsfolie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific AF-100
Material:
aluminum film
W × l:
8.26 cm × 14.61 cm
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of one zippered bag of 100
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum film
sterility
non-sterile
feature
piercable
manufacturer/tradename
Excel Scientific AF-100
packaging
pkg of one zippered bag of 100
parameter
-80 to +120 °C temp. range
technique(s)
PCR: suitable
L
146.1 mm
W × L
8.26 cm × 14.61 cm
W
82.6 mm
foreign activity
RNase/ DNase, certified free
General description
Ein weicher Aluminiumfolienfilm, der zum Abdichten von PCR-Platten für eine Minimierung von Verdampfung und Dampfverlust während Temperaturzyklen konzipiert wurde. Der Folienfilm ist leicht durchstechbar, für eine direkte Probenentnahme mit einer Mehrkanalpipette oder Roboter-Metallsonden, ohne Risiko für Aerosole, Kreuzkontamination oder signifikante Gummierung von Haftmittel. Ein besonders starkes Haftmittel von medizinischer Qualität bietet eine gleichmäßige, vollständige Abdichtung, die PCR-Temperaturzyklen widerstehen kann. Empfohlen für Temperaturen im Bereich von -80 °C bis 120 °C, misst 82,6 mm x 146,1 mm und bietet einen ausreichend großen Dichtungsbereich für alle PCR-Platten. Ein nicht permeabler, weicher 36-μm-Aluminiumfolienfilm eliminiert die Notwendigkeit für Heißversiegelungsvorrichtungen oder Matten während Temperaturzyklen. Das proprietäre Haftmittel kann aggressiven Chemikalien, Lösungsmitteln und Reagenzien widerstehen. Zwei Endlaschen für eine leichte und präzise Positionierung und Markierung.
Application
To seal multiplate used for:
  • PCR
  • Long-term storage
  • Light sensitive assays
  • Robotics
Features and Benefits
  • minimizes evaporation and vapor loss during thermal cycling
  • easily pierced for direct sample recovery without risk of aerosols or cross-contamination
  • strong adhesive provides a uniform, complete seal that withstands PCR thermal cycling
  • proprietary adhesive withstands harsh chemicals, solvents and reagents
  • two end tabs for easy and accurate positioning and labeling
Legal Information
AlumaSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z722634Z721530Z722642
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Excel Scientific AF-100
manufacturer/tradename
Excel Scientific FC-100
manufacturer/tradename
Excel Scientific AFS-25
manufacturer/tradename
Excel Scientific FCS-25
material
aluminum film
material
aluminum film
material
aluminum film (medical grade adhesive)
material
aluminum film
W × L
8.26 cm × 14.61 cm
W × L
81.5 cm × 13.26 cm
W × L
8.26 cm × 14.61 cm
W × L
8.15 cm × 13.26 cm
packaging
pkg of one zippered bag of 100
packaging
pack of 100 ea one zippered bag of 100
packaging
pack of 50 ea (pkg of one tamper evident bag of 50/box)
packaging
pack of 100 ea One zippered bag of 50
parameter
-80 to +120 °C temp. range
parameter
-
parameter
-
parameter
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AlumaSeal® II Folie
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)