Wichtige Dokumente
R2523
REDTaq® ReadyMix™ PCR-Reaktionsmischung
Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye
Synonym(e):
PCR master mix, PCR master mix with loading dye, Taq PCR master mix
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart: no
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
red
Aufnahme
purified DNA
Anwendung(en)
agriculture
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zur routinemäßigen Amplifikation in der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
- zur PCR-Amplifikation von cDNA
- in der semiquantitativen PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verkürzte Vorbereitungszeit
- Reduziertes Kontaminationsrisiko durch mehrfache Pipettierschritte und erhöhte Reproduzierbarkeit.
- Konsistente Leistung von Reaktion zu Reaktion
- Zusatz von Ladepuffer/Tracking-Farbstoff nicht erforderlich. Das PCR-Produkt wird nach der Amplifikation direkt auf ein Agarose-Gel aufgetragen
- Der rote Tracer verteilt sich mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit wie ein 125-bp-Fragment (etwas schneller als Bromphenolblau)
- Amplifiziert bis zu 7 kb lange Zielsequenzen
- Da kein Ladepuffer zugegeben wird, können Proben problemlos nochmals amplifiziert werden, wie z. B. bei der Nested PCR.
- Bei 4 °C oder −20 °C stabil.
- Verkürzte Vorbereitungszeit dank gebrauchsfertiger Mischung.
Verpackung
20RXN Packungsgröße: 1 x 500 μl
100RXN Packungsgröße: 1 x 2,5 ml
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Kolonie-PCR-Reagenzien und unser Kolonie-PCR-Protokoll mit REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ und JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ Reagenzien.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Ein PCR-Mastermix ist eine Charge von PCR- oder RT-PCR-Reagenzien, die auf viele PCR-Reaktionsröhrchen aufgeteilt werden kann. Es enthält in der Regel DNA-Polymerase, dNTP, MgCl2 und Puffer. Erstellen Sie Ihren eigenen Mastermix oder wählen Sie einen kommerziellen Mastermix aus.
Protokolle
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Lernen Sie die Standardschritte des PCR-Protokolls kennen und prüfen Sie die Reagenzienlisten oder Zyklusparameter. Bei dieser Methode zur routinemäßigen PCR-Amplifikation von DNA wird die Standard-Taq-DNA-Polymerase verwendet.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.