Fortfahren mit
XNAB2
Extract-N-Amp Blood PCR-Kit
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
Synonym(e):
Direktes PCR-Kit für Blut
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 299,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Extract-N-Amp Blut-PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von genomischer DNA aus Vollblut und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR erforderlich sind. Dieses neuartige Extraktionssystem macht jegliche Art der Aufreinigung, organischen Extraktion, Zentrifugation, Erhitzung, Filtration oder Alkoholausfällung überflüssig. Dieses Kit enthält auch einen PCR ReadyMix, der einen Heißstart-Antikörper verwendet und speziell für die direkte Amplifikation aus dem Extrakt formuliert ist.
Die genomische DNA wird einfach durch Hinzufügen der Extraktionslösung zu 10 μL Vollblut und nach einer Inkubationszeit von 5 Minuten bei Raumtemperatur extrahiert. Die Neutralisationslösung wird dem Extrakt hinzugefügt, um den hemmenden Substanzen vor der PCR entgegenzuwirken. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann dem speziell formulierten PCR-Mix hinzugefügt.
Die Extract-N-Amp Blut-PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von Wirtsgenom-DNA aus Vollblut und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels direkter PCR erforderlich sind. Durch dieses neuartige Extraktionssystem entfällt jegliche Notwendigkeit einer Aufreinigung, organischen Extraktion, Zentrifugation, Erwärmung, Filtration oder Alkoholfällung. Das Kit enthält zudem einen PCR ReadyMix, der speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert ist. Diese Formulierung setzt einen Heißstart auf Antikörperbasis für die spezifische Amplifikation ein.
Application
Das Extract-N-Amp Blood PCR-Kit wird zur Extraktion von DNA aus Genomen und aus Proben getrockneter Blutflecken verwendet. Es wird auch bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Genomische DNA wird einfach durch Hinzufügen der Extraktionslösung zu 10 μL Vollblut und nach einer Inkubationszeit von 5 Minuten bei Raumtemperatur extrahiert. Die Neutralisationslösung wird dem Extrakt hinzugefügt, um den hemmenden Substanzen vor der PCR entgegenzuwirken. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann dem speziell formulierten PCR ReadyMix hinzugefügt.
Features and Benefits
  • Effiziente 8-minütige Vorbereitung beschleunigt den Vorgang und Durchsatz
  • Keine organische Extraktion, Zentrifugation oder Alkoholausfällung notwendig
  • Heißstart-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Zur Verwendung mit Vollblut oder Blutkarten
  • Bei 4 °C ist das Extrakt mindestens 6 Monate haltbar
  • Effiziente 8-minütige Vorbereitung beschleunigt den Vorgang und verstärkt den Durchsatz
  • Keine Art der Aufreinigung, organischen Extraktion, Zentrifugation oder Alkoholausfällung notwendig
  • Einfaches Verfahren in drei Schritten ohne besondere Geräte
  • Heißstart-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA inbegriffen
  • Mit diversen Formaten kompatibel (Einzelröhrchen oder 96-Well-Platte)
  • Ist bei Vollblut oder Blutkarten verwendbar
  • Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Legal Information
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNAB2RXNABXNABR
description
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
description
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
description
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
description
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 reactions, sufficient for 100 extractions
usage
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 reactions
usage
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 100 amplifications
usage
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 1000 amplifications
feature
hotstart, Direct PCR, dNTPs included
feature
hotstart, dNTPs included, Direct PCR
feature
hotstart, Direct PCR, dNTPs included
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
color
colorless
color
colorless
color
red
color
red
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Extract-N-Amp Blood PCR-Kit
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Lysis Solution for Blood
    SDB
  • Neutralization Solution for Blood
    SDB
  • Extract-N-Amp PCR ReadyMix for Blood
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)