Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.490,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.490,00
Quality Segment
usage
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
red
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die genomische DNA wird aus den 0,5 bis 0,7 cm großen Pflanzenblattscheiben extrahiert, die mit einem Standard-Papierlocher ausgestanzt und einfach 10 Minuten bei 95 oC in einer Extraktionslösung inkubiert wurden. Die gleiche Menge Verdünnungslösung wird dem Extrakt hinzugefügt, um die hemmenden Substanzen vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Application
Features and Benefits
- Extraktion genomischer Pflanzen-DNA für die PCR in einem einzigen Schritt in weniger als 15 Minuten
- Erfordert weder Einfrieren noch mechanischen Aufschluss, organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Fällung
- Speziell formulierter PCR ReadyMix zur Verwendung in Verbindung mit dem Extrakt
- Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
- REDExtract-N-Amp™ erfordert keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe für die Gelanalyse
- Kompatibel mit Hochdurchsatzanforderungen für die genetische Analyse von Pflanzen
- Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
- Genomische DNA für PCR in weniger als 15 Minuten
- Ein PCR ReadyMix™, speziell zur Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert
- Heißstart-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
- Bei 4 °C ist das Extrakt mindestens 6 Monate haltbar
Other Notes
Legal Information
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 500 amplifications | usage sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions | usage sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 reactions |
| feature hotstart, dNTPs included, Direct PCR | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under REDExtract-N-Amp™ Plant PCR-Kit
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?