Fortfahren mit
XNATG
SYBR® Green Extract-N-Amp Tissue PCR-Kit
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 507,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 507,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Das SYBR® Green Extract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit ist ein Kit für die direkte PCR (Polymerase-Kettenreaktion), das alle notwendigen Reagenzien für die schnelle Extraktion, Amplifikation und den Nachweis von genomischer DNA aus den Schwänzen von Mäusen und anderem Tiergewebe, Wangenabstrichen, Haarschäften und Speichel enthält.
Application
Das SYBR® Green Extract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit wird zur Extraktion von DNA[1] aus dem Embryonenkopf von männlichen Pmp22-transgenen Sprague-Dawley-Ratten und für die Genotypisierung eingesetzt.[2][3][4]
Dieses Kit für die direkte PCR (Polymerase-Kettenreaktion) eignet sich auch für Genkopienzahl-Experimente und zur Amplifikation und zum Quantifizieren von DNA aus mehreren Arten von Gewebeproben.
Biochem/physiol Actions
Die DNA wird durch 10-minütige Inkubation der Probe in einem Gemisch aus Extraktionslösung und Gewebezubereitungslösung bei Raumtemperatur schnell aus dem Gewebe extrahiert. Nach einer dreiminütigen Denaturierung durch Wärme wird dem Extrakt die gleiche Menge Neutralisierungslösung B hinzugefügt, um die hemmenden Substanzen zu neutralisieren und den Extrakt für die Echtzeit-PCR in einem beliebigen plattenbasierten thermischen Echtzeit-Zyklierungssystem fertigzustellen. Ein Aliquot des neutralisierten Extrakts wird dann mit dem Extract-N-Amp SYBR® Green PCR ReadyMix und den vom Anwender bereitgestellten PCR-Primern kombiniert.
Features and Benefits
  • Neuartig – vollständig flüssige Extraktion von genomischer DNA für die quantitative PCR (qPCR) in einem einzigen Schritt
  • Schnell – vom Gewebe zur qPCR in 15 Minuten
  • Praktisch – keine langen enzymatischen Aufschlüsse oder Säulenaufreinigungen
  • Einfach – schnelles, leicht zu befolgendes Protokoll
  • Sensitiv – speziell formulierter HOTSTART®-SYBR®-Green-PCR-ReadyMix für die hochspezifische PCR-Amplifikation und Quantifikation genomischer DNA
  • Sicher – keine organische Extraktion mit gefährlichen Chemikalien
Other Notes
Das Kit enthält eine Extraktionslösung, Neutralisierungslösung, Gewebezubereitungslösung und Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMix. Der Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMix ist ein 2-fach konzentriertes Reaktionsgemisch, das SYBR Green, Puffer, Salze, dNTP, Taq-Polymerase und JumpStart Taq-Antikörper enthält. Es ist insbesondere im Hinblick auf die Verwendung mit Extraktionsreagenzien optimiert und enthält JumpStart Taq-Antikörper für Heißstart-PCR zur Verbesserung der Spezifität und SYBR Green I als unspezifischen Reporter für die Echtzeit-PCR.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,994,056 und 6,171,785. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen (wie z. B. Vorrichtungs- oder Systemansprüche in US-Patent Nr. 6,814,934) oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Melden der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNATRGXNAT2XNAT2R
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
feature
dNTPs included, Direct PCR, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)