Fortfahren mit
E7526
Extraktionslösung
Molecular Biology
Extraction Solution
Synonym(e):
DNA extraction solution, Extract‑N‑Amp extraction solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
feature
hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Extraktionslösung wird für direkte PCR-Amplifikation[1] und das Extrahieren von DNA verwendet.[2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5688N9784T3073
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
feature
hotstart
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
color
colorless
color
-
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review