Fortfahren mit
S4320
SYBR Green Extract-N-Amp PCR ReadyMix
Amplifications to support Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue
Synonym(e):
SYBR-Green-PCR-Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
12 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.810,00
125 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 12.180,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41106303
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
input
crude DNA
detection method
SYBR Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SYBR Green Extract-N-Amp PCR ReadyMix ist die speziell formulierte PCR-Enzymmischung, die im SYBR Green Extract-N-Amp PCR-Kit für Pflanzen und im SYBR Green Extract-N-Amp PCR-Kit für Gewebe enthalten ist. Sie ergänzt diese Kits für Forschende, die mehr als eine Amplifikation pro extrahierter Probe durchführen.
Application
SYBR Green Extract-N-Amp PCR ReadyMix oder das SyBr Green 2X MasterMix-Kit wird bei der quantitativen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (qRT-PCR) eingesetzt.[1][2]
Packaging
1,2 mL sind ausreichend für 100 Amplifikationen gemäß der Beschreibung in den Kit-Protokollen (20 μL Gesamtreaktionsvolumen)
12 mL sind ausreichend für 1000 Amplifikationen gemäß der Beschreibung in den Kit-Protokollen (20 μL Gesamtreaktionsvolumen)
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,994,056 und 6,171,785. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen (wie z. B. Vorrichtungs- oder Systemansprüche in US-Patent Nr. 6,814,934) oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Melden der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R4775E3004S5193
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
input
crude DNA
input
-
input
crude DNA
input
purified DNA
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 10000 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, 125 mL sufficient for 10000 amplifications, 12 mL sufficient for 1000 amplifications
usage
sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
usage
sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 400 reactions
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)