Red taq is a standard taq. The error rate is 1.8×10^4 errors/base/doubling.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 313,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 313,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die REDExtract-N-Amp Plant PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion genomischer DNA aus Pflanzenblättern und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR erforderlich sind. Eine neuartige Extraktionslösung macht das Einfrieren von Pflanzengewebe in flüssigem Stickstoff bzw. eine mechanische Unterbrechung, organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Ausfällung der DNA überflüssig. Das Kit enthält auch einen PCR ReadyMix™, der insbesondere für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert wurde. Der REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix enthält einen Farbstoff, der als Tracking-Farbstoff dient und mit dem die PCR-Reaktionen zur Analyse einfach auf Agarose-Gele aufgetragen werden können.
Die genomische DNA wird aus den 0,5 bis 0,7 cm großen Pflanzenblattscheiben extrahiert, die mit einem Standard-Papierlocher ausgestanzt und einfach 10 Minuten bei 95 oC in einer Extraktionslösung inkubiert wurden. Die gleiche Menge Verdünnungslösung wird dem Extrakt hinzugefügt, um die hemmenden Substanzen vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Die genomische DNA wird aus den 0,5 bis 0,7 cm großen Pflanzenblattscheiben extrahiert, die mit einem Standard-Papierlocher ausgestanzt und einfach 10 Minuten bei 95 oC in einer Extraktionslösung inkubiert wurden. Die gleiche Menge Verdünnungslösung wird dem Extrakt hinzugefügt, um die hemmenden Substanzen vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Die REDExtract-N-Amp™ Pflanzen-PCR-Kits ermöglichen den schnellen Nachweis von Pflanzenpathogenen durch direkte PCR (Polymerase-Kettenreaktion). Diese Kits enthalten alle Reagenzien, die für eine schnelle Extraktion von genomischer DNA aus Pflanzenblättern und für die Amplifikation von Zielen von Interesse mittels direkter PCR erforderlich sind. Der REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix™ enthält einen Farbstoff, der als Tracking-Farbstoff dient und mit dem die PCR-Reaktionen zur Analyse einfach auf Agarosegele aufgetragen werden können.
Application
Das REDExtract-N-Amp™ Pflanzen-PCR-Kit wird wie folgt verwendet:
Features and Benefits
- Extraktion genomischer Pflanzen-DNA für die PCR in einem einzigen Schritt in weniger als 15 Minuten
- Erfordert weder Einfrieren noch mechanischen Aufschluss, organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Fällung
- Speziell formulierter PCR ReadyMix zur Verwendung in Verbindung mit dem Extrakt
- Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
- REDExtract-N-Amp™ erfordert keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe für die Gelanalyse
- Kompatibel mit Hochdurchsatzanforderungen für die genetische Analyse von Pflanzen
- Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
- Genomische DNA für PCR in weniger als 15 Minuten
- Ein PCR ReadyMix™, speziell zur Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert
- Heißstart-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
- Bei 4 °C ist das Extrakt mindestens 6 Monate haltbar
Other Notes
Kits enthalten Verdünnungslösung, Extraktionslösung und REDExtract-N-Amp PCR-Reaktionsgemisch.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Legal Information
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA |
| color red | color red | color red | color colorless |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under REDExtract-N-Amp™ Plant PCR-Kit
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the error frequency of the polymerase in the REDExtract-N-Amp™ Plant PCR Kit (XNAP kit)? I am trying to use the kit to amplify genes of interest that may have been edited with CRISPR/Cas9, and am seeing a fair bit of variation in sequence. Thanks!