Fortfahren mit
XNAT2
Gewebe-PCR-Kit Extract-N-Amp
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
Synonym(e):
Tissue direct PCR kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 323,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Extract-N-Amp Gewebe-PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von DNA aus einer Vielzahl von Zellen und Geweben und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR (Polymerase-Kettenreaktion) erforderlich sind. Eine neue Extraktionsmethode eliminiert lange enzymatische Aufschlüsse und Homogenisierung. Das Kit enthält außerdem einen Hot-Start-PCR ReadyMix, der speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert ist.
Die Gewebe-PCR-Kits Extract-N-Amp enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von DNA aus einer Vielzahl von Zellen und Geweben und für die Amplifikation der jeweiligen Targets mittels PCR erforderlich sind. Eine neue Extraktionsmethode eliminiert lange enzymatische Aufschlüsse und Homogenisierung. Das Kit enthält außerdem einen Heißstart PCR ReadyMix, der speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert ist.
Das Kit enthält validierte Protokolle zur Extraktion und Amplifikation genomischer DNA aus Mäuseschwänzen, Haar, Tiergewebe, Speichel und Wangenabstrichen. Bei einem typischen Verfahren wird genomische DNA aus einer Probe extrahiert, die 10 Minuten lang bei Raumtemperatur in der Gewebevorbereitungslösung und der Extraktionslösung inkubiert wurde. Die Probe wird 3 Minuten lang auf 95 °C erhitzt und mit einer dritten Lösung gemischt, um Hemmstoffe vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und Extract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Application
Das Extract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit wird zur Extraktion von genomischer DNA aus Mäuseschwanzbiopsien und in der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) eingesetzt.[1][2][3][4][5][6]
Biochem/physiol Actions
Das Kit enthält validierte Protokolle zur Extraktion und Amplifikation genomischer DNA aus Mäuseschwänzen, Haar, Tiergewebe, Speichel und Wangenabstrichen. Bei einem typischen Verfahren wird genomische DNA aus einer Probe extrahiert, die 10 Minuten lang bei Raumtemperatur in der Gewebevorbereitungslösung und der Extraktionslösung inkubiert wurde. Die Probe wird 3 Minuten lang auf 95 °C erhitzt und mit einer dritten Lösung gemischt, um Hemmstoffe vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und Extract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Features and Benefits
  • Schnell – Schnelle Extraktion genomischer DNA für die PCR in 15 Minuten
  • Praktisch – Keine langen enzymatischen Aufschlüsse oder Säulenaufreinigungen erforderlich
  • Praktisch – Ideal für die schnelle Isolierung genomischer DNA für die Genotypisierung
  • Flexibel – Protokolle sind für Mäuseschwänze, Haar, Tiergewebe, Speichel und Wangenabstriche verfügbar
  • Spezifisch – Hot-Start-Antikörper für die hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Bei 4 °C ist das Extrakt mindestens 6 Monate lang haltbar
Other Notes
Die Kits enthalten Gewebevorbereitungslösung, Extraktionslösung und Extract-N-Amp PCR-Reaktionsgemisch.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Legal Information
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patent-Nr. 5.338.671 und 5.587.287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5.079.352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen unter Roche-Patenten erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNATXNAT2RXNAB2
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 reactions, sufficient for 100 extractions
usage
sufficient for 10 reactions, 10 reactions sufficient for 10 amplifications, 10 reactions sufficient for 10 extractions, sufficient for 100 reactions, 100 reactions sufficient for 100 amplifications, 100 reactions sufficient for 100 extractions, sufficient for 1000 reactions, 1000 reactions sufficient for 1000 amplifications, 1000 reactions sufficient for 1000 extractions
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gewebe-PCR-Kit Extract-N-Amp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can the kit destroy RNA in the tissue sample? The kit has been used to extract DNA for genotyping, and now the aim is to correlate genotypes with expression levels using qPCR. Is it possible to use the same extract produced by the Extract N Amp Tissue workflow to supply mRNA for qPCR? If not, would any of the kits be able to work in such a manner? The research involves young zebrafish larvae.
    1 answer
    1. The XNAT2, Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit is not suitable for RNA extraction and is specifically designed for rapid genomic DNA extraction and PCR amplification. Instead, it is recommended to use the GenElute Total RNA purification kit, RNB100.