Fortfahren mit
2GFHSGKB
Roche
KAPA2G Fast HotStart Genotypisierungsmix
with dye
Synonym(e):
Genotypisierung, PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1.25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,70
6.25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 81,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤18 mo.
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5620), kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5621)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable, genotyping: suitable, whole genome amplification: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
KAPA2G Fast HotStart® Maus-Genotypisierungskits beinhalten KAPA Express Extrakt, ein neues thermostabiles Protease- und Puffersystem, das die Extraktion von PCR-bereiter DNA aus Mausgewebe in nur 15 Minuten ermöglicht, sowie KAPA2G Fast Genotypisierungsmix mit Farbstoff, der eine DNA-Polymerase enthält, die durch gerichtete Evolution für hohe Prozessivität und Geschwindigkeit optimiert wurde. Die Kombination von KAPA Express Extrakt und KAPA2G Fast Genotypisierungsmix ermöglicht eine zuverlässige Extraktion und Amplifikation von DNA-Fragmenten aus Mausgewebe in nur 1 Stunde, während konventionelle Protokolle ≥1 Tag dafür beanspruchen. KAPA2G Fast Genotypisierungsmix (2X) ist eine gebrauchsfertiger Master-Mix, der alle erforderlichen Komponenten für eine schnelle PCR enthält, einschließlich Stabilisatoren und zwei inerten Farbstoffen, aber ohne Primer und Template.
Application
KAPA2G Fast HotStart® Genotypisierungsmix wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Genomische DNA-Extraktion und Herstellung eines Master-Mixes für PCR
  • Extraktion und Amplifikation aus murinem Schwanz-, Ohren- und Zehengewebe
  • Extraktion und Amplifikation von DNA aus anderen Tiergeweben
Biochem/physiol Actions
Durch KAPA2G Fast Genotypisierungsmix erzeugte DNA-Fragmente haben 3′-dA-Enden und können in TA-Klonierungsvektoren kloniert werden. Sie können außerdem für nachgelagerte Routineanalysen oder -anwendungen eingesetzt werden, wie u. a. beim Restriktionsenzymverdau sowie bei der Klonierung und Sequenzierung. Wie das Wildtyp-Taq weist auch KAPA2G Fast eine 5′→3′-Polymerase- und 5′→3′-Exonuklease-Aktivität auf, jedoch keine 3′→5′-Exonuklease-(Korrekturlese-)Aktivität auf. Die Genauigkeit von KAPA2G Fast ist vergleichbar mit der von Wildtyp-Taq; die Fehlerquote liegt bei ca. 1 Fehler pro 1,7 x 105 einbezogene Nukleotide. Im Gegensatz zu bestehenden Protokollen, die sich auf den Verdau von Proteinase K stützen, können Extraktionen mit KAPA Express Extrakt problemlos in einem einzigen Röhrchen durchgeführt werden, ohne dass gefährliche Chemikalien verwendet oder mehrstufige Waschschritte durchgeführt werden müssen.
Features and Benefits
Höherer Durchsatz, schnellere Verarbeitungszeit und höhere Zuverlässigkeit:
  • PCR-bereite DNA in nur 15 Minuten
  • Reduzierte Gefahr von Probenverlust oder Kontamination durch minimale Handhabung
  • Ausreichend Template für mehrere Assays; einfach skalierbar für Proben in einem 96-Well-Format
  • Schnelle und zuverlässige Amplifikation von DNA-Fragmenten über eine große Bandbreite von Amplikon-Längen und GC-Inhalten
Übertrifft Rohextraktionsmethoden und kommerzielle Kits:
  • Schnellere Verarbeitungszeiten
  • Höhere Spezifität
  • Reduzierte Kosten
Einige Anmerkungen:
  • Extrahieren Sie PCR-bereite DNA aus murinem Schwanz-, Ohren- oder Zehengewebe in 15 Minuten
  • Verdünnen Sie den DNA-Extrakt 10fach vor der PCR in 10 mM Tris-HCl (pH 8,0-8,5) und verwenden Sie 1 μl DNA pro 25 μl Reaktion.
  • Extrakte sind bei -20 °C >6 Monate haltbar.
  • KAPA2G Fast (HotStart) Genotypisierungsmix enthält KAPA2G Fast DNA-Polymerase für die schnelle PCR sowie Puffer, MgCl2 (1,5 mM bei1X) und dNTPs (je 0,2 mM bei 1X).
  • Ladefarbstoff für die Elektrophorese ist im KAPA2G Fast Genotypisierungsmix enthalten, damit PCR-Produkte zur Analyse direkt auf Agarosegele geladen werden können.
  • Verwenden Sie eine Annealingdauer von 15 s und eine Extensionsdauer von 15 s für Amplikons von <1 kb oder eine 15-30 s/kb Extension für längere Amplikons.
Packaging
  • 2X KAPA2G Fast Standard oder HotStart Genotypisierungsmix mit Farbstoff
Wird auf Trockeneis geliefert; in bestimmten Regionen können die Lieferbedingungen in manchen Fällen jedoch abweichen.
Preparation Note
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Reagenzien können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4°C aufbewahrt werden. Die Langzeitaufbewahrung sollte bei -20 °C erfolgen. Vorausgesetzt, dass alle Komponenten sorgfältig gehandhabt und nicht kontaminiert wurden, ist keine Beeinträchtigung des Kits zu erwarten, wenn es (unbeabsichtigt) für kurze Zeit (bis zu 3 Tage) bei Raumtemperatur gehalten wird.
Analysis Note
Alle Komponenten der KAPA2G Fast HotStart Maus-Genotypisierungskits werden strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, sind frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HSMGTKB2GFHSRMDKB2GFHSNTMGKB
description
with dye
description
-
description
2 ×, with dye
description
with dNTPs & Mg-free buffers
technique(s)
PCR: suitable, genotyping: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, genotyping: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
feature
hotstart, Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included
feature
hotstart, dNTPs included
feature
Fast PCR, Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
feature
Fast PCR, hotstart, dNTPs included
shelf life
≤18 mo.
shelf life
≤18 mo.
shelf life
≤18 mo.
shelf life
≤18 mo.
packaging
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5620), kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5621)
packaging
-
packaging
pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5609), pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5608)
packaging
pkg of 250 U (KK5512), pkg of 500 U (KK5510)
input
crude DNA
input
crude DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)