Fortfahren mit
N3910
Neutralisierungslösung B
Synonym(e):
DNA neutralization solution, neutralization buffer DNA extraction
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
24 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161703
€ 78,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
feature
Direct PCR
technique(s)
DNA amplification: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Dieser Neutralisationspuffer B ist für die Verwendung mit den Gewebe-PCR-Kits REDExtract-N-Amp von Sigma vorgesehen. Dieser Puffer wird verwendet, um den DNA-Extrakt zu neutralisieren und um in Kombination mit dem PCR-Reaktionsgemisch REDExtract-N-Amp und PCR-Primern die Ziel-DNA zu amplifizieren. Die REDExtract-N-Amp-Kits enthalten ausreichend Neutralisationspuffer B für mindestens eine Neutralisation pro Extraktion. Wenn jedoch weitere Amplifikationen erforderlich sind, wird möglicherweise eine zusätzliche Menge an Neutralisationspuffer benötigt.
Application
Die Neutralisationslösung B wird im modifizierten Extraktionsverfahren mit Extract-N-Amp von Sigma verwendet. Sie wird auch zur Genotypisierung bei Mäusen, zur Neutralisierung des DNA-Extrakts vor der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) mit der PCR-Reaktionsmischung REDExtract N-Amp von Sigma verwendet.
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5688T9285G2526
description
-
description
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
description
100X concentrate for Northern and Southern blotting
description
for NA electrophoresis
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
technique(s)
DNA amplification: suitable, PCR: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
feature
Direct PCR
feature
Direct PCR
feature
-
feature
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)