Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 459,00 |
Über diesen Artikel
€ 459,00
usage
sufficient for 100 reactions (KK7301), sufficient for 500 reactions (KK7302)
shelf life
≤18 mo.
feature
dNTPs included, hotstart: no
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable, genotyping: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- PCR-bereite DNA in nur 15 Minuten
- Reduzierte Gefahr von Probenverlust oder Kontamination durch minimale Handhabung
- Ausreichend Template für mehrere Assays; einfach skalierbar für Proben in einem 96-Well-Format
- Schnelle und zuverlässige Amplifikation von DNA-Fragmenten über eine große Bandbreite von Amplicon-Längen und GC-Gehalten
Übertrifft Rohextraktionsverfahren und kommerzielle Kits:
- Schnellere Verarbeitungszeiten, höhere Spezifität und geringere Kosten
Einige Anmerkungen:
- Extrahieren Sie PCR-bereite DNA aus murinem Schwanz-, Ohr- oder Zehengewebe in 15 Minuten
- Verdünnen Sie das DNA-Extrakt 10-fach vor der PCR in 10 mM Tris-HCl (pH 8,0–8,5) und verwenden Sie 1 μL DNA pro 25 μL Reaktion.
- Extrakte sind bei -20 °C >6 Monate haltbar.
- KAPA2G Fast (HotStart) Genotypisierungsmix enthält KAPA2G Fast DNA-Polymerase für die schnelle PCR sowie Puffer, MgCl2 (1,5 mM bei 1X) und dNTPs (je 0,2 mM bei 1X).
- Ladefarbstoff für die Elektrophorese ist im KAPA2G Fast Genotypisierungsmix enthalten, damit PCR-Produkte zur Analyse direkt auf Agarosegele geladen werden können.
- Verwenden Sie eine Annealingdauer von 15 s und eine Extensionsdauer von 15 s für Amplicons von <1 kb oder eine 15–30 s/kb Extension für längere Amplicons.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable, genotyping: suitable | technique(s) PCR: suitable, genotyping: suitable | technique(s) PCR: suitable, genotyping: suitable | technique(s) PCR: suitable, genotyping: suitable |
| shelf life ≤18 mo. | shelf life ≤18 mo. | shelf life ≤18 mo. | shelf life ≤18 mo. |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| feature dNTPs included, hotstart: no | feature dNTPs included, hotstart | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included, hotstart: no |
Nur Kit-Komponenten
- 2X KAPA2G Fast Standard or HotStart® Genotyping Mix with dye
- KAPA Express Extract 1 U/μL
- 10X KAPA Express Extract Buffer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?