Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.000,00 |
Über diesen Artikel
€ 3.000,00
Quality Segment
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das Kit enthält validierte Protokolle zur Extraktion und Amplifikation genomischer DNA aus Mäuseschwänzen, Haar, Tiergewebe, Speichel und Wangenabstrichen. Bei einem typischen Verfahren wird genomische DNA aus einer Probe extrahiert, die 10 Minuten lang bei Raumtemperatur in der Gewebevorbereitungslösung und der Extraktionslösung inkubiert wurde. Die Probe wird 3 Minuten lang auf 95 °C erhitzt und mit einer dritten Lösung gemischt, um Hemmstoffe vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und Extract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Schnell – Schnelle Extraktion genomischer DNA für die PCR in 15 Minuten
- Praktisch – Keine langen enzymatischen Aufschlüsse oder Säulenaufreinigungen erforderlich
- Praktisch – Ideal für die schnelle Isolierung genomischer DNA für die Genotypisierung
- Flexibel – Protokolle sind für Mäuseschwänze, Haar, Tiergewebe, Speichel und Wangenabstriche verfügbar
- Spezifisch – Hot-Start-Antikörper für die hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
- Bei 4 °C ist das Extrakt mindestens 6 Monate lang haltbar
Other Notes
Dieses Kit umfasst eine klare Lösung von PCR-Readymix. Um die REDExtract-N-Amp Gewebe-PCR-Kits mit dem inerten Tracking- und Beladungsfarbstoff im PCR-Readymix zu bestellen, bestellen Sie bitte XNAT-1000RXN
Legal Information
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patent-Nr. 5.338.671 und 5.587.287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5.079.352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen unter Roche-Patenten erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications | description sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications | description sufficient for 10 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, hotstart, dNTPs included | description sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| color colorless | color colorless | color red | color colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gewebe-PCR-Kit Extract-N-Amp™
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?