Fortfahren mit
R4775
REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix
Ready-to-use 2X PCR Master Mix with Loading Dye
Synonym(e):
Direct plant PCR master mix, Direct tissue PCR master mix, PCR master mix with loading dye
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
12 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.440,00
125 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 9.130,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
red
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Der REDExtract-N-Amp PCR-Reaktionsmix ist ein PCR-Master-Mix mit Puffer, Salzen, dNTP und REDTaq-DNA-Polymerase.
PCR ReadyMix ist zur Verwendung mit dem Extract-N-Amp Plant PCR-Kit und dem Extract-N-Amp Tissue PCR-Kit von Sigma vorgesehen. Alle Extract-N-Amp-Kits reichen für eine (1) PCR-Reaktion pro Extraktion. Wenn jedoch weitere PCR-Reaktionen erforderlich sind, wird möglicherweise diese zusätzliche Menge an PCR ReadyMix benötigt. Der REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix enthält einen inerten Tracking-Farbstoff, mit dem die PCR-Produkte zur Analyse direkt auf Agarose-Gele aufgetragen werden können.
Application
Der REDExtract-N-Amp PCR-Master-Mix wird zur Genotypisierung von fixierten Zebrafischembryo-Proben verwendet. Er wird bei der PCR-Amplifikation von DNA, die mithilfe des REDExtract-N-Amp Plant PCR Kit aus Flechtengewächsen isoliert wurde, verwendet. Er wird außerdem für die Amplifikation von DNA, die mithilfe des REDExtract-N-Amp Seed PCR-Kits aus einzelnen Hefekolonien und Schimmelpilzsporen isoliert wurde, verwendet.
Features and Benefits
  • A Gel-bereit – Es müssen keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe zugegeben werden. Das PCR-Produkt wird nach der Amplifikation direkt auf ein Agarosegel aufgetragen. Der rote Tracer verteilt sich mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit wie ein 125-bp-Fragment (etwas schneller als Bromphenolblau).
  • Praktisch – Die Hot-Start-Eigenschaft in JumpStart-Produkten ermöglicht die Vorbereitung der Reaktion bei Raumtemperatur, was bei der Arbeit mit mehreren Proben von Vorteil ist. Verkürzte Vorbereitungszeit dank gebrauchsfertiger Mischung.
  • Reproduzierbarkeit – Verringert das Risiko einer Kontamination durch mehrere Pipettierschritte und bietet eine beständige Leistung über sowohl Reaktionen als auch Zeit.
  • Hohe Spezifizität & Ausbeute – Die JumpStart Taq DNA-Polymerase, ein Antikörper-inaktiviertes Hot-Start-Enzym, wurde dazu entwickelt, die nichtspezifische Amplifikation zu minimieren und gleichzeitig die Zielausbeute & Spezifizität zu erhöhen.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5.079.352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist ausschließlich für Verwendungen in der Forschung vorgesehen. Diagnostische Verwendungen im Rahmen von Roche-Patenten erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie durch Kontaktaufnahme mit dem Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8240R2523E3004
description
Ready-to-use 2X PCR Master Mix with Loading Dye
description
12 mL sufficient for 1000 amplifications
description
Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye
description
Amplifications to support Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
feature
hotstart, dNTPs included
feature
dNTPs included, hotstart
feature
hotstart: no, dNTPs included, Standard PCR
feature
Direct PCR, hotstart, dNTPs included
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, 125 mL sufficient for 10000 amplifications, sufficient for 10000 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions
usage
sufficient for 10000 reactions, sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
color
red
color
red
color
red
color
colorless
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can R4775 be used for restriction digestion?
    1 answer
    1. Yes, R4775 can be used for restriction digestion, as most restriction enzymes, including R4775, have sufficient activity to digest DNA directly in PCR mixtures without the need for the optimal buffer.
      Helpful?
  2. Please furnish the elongation velocity of the DNA polymerase included in this kit to set the optimal PCR reaction. Thank you.
    1 answer
    1. Velocity is not a factor that is tested or determined for this product. This reagent is a component of several kits, each of which has a specific optimized cycling protocol.
      See the link below to review the XNAT kit protocol - note the cycling parameters on page 3.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/141/336/xnatbul.pdf
      Should another kit product be of interest, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section, and respond with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. St. Louis, MO
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Worked really well for my colony PCR.
    I used it for colony PCR, and it worked really well. Was able to get really good amplification with minimal amount of reaction and minimal amount of the bacterial colony.
    Helpful?