Merck
1.00022
Supelco
Aceton
for spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
Dimethylketon, Propanon, Propan-2-on
Größe auswählen
500 ML
€ 69,80
2.5 L
€ 248,00
€ 69,80
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 69,80
2.5 L
€ 248,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-662-2
NACRES:
NA.03
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
€ 69,80
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
spectrophotometric grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Uvasol®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
13.2 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤0.0002%
Farbe
APHA: ≤10
Durchlässigkeit
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥60%
340 nm, ≥85%
345 nm, ≥95%
350 nm, ≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Kapazität
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point <-20 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 330 nm Amax: ≤0.82
λ: 335 nm Amax: ≤0.22
λ: 340 nm Amax: ≤0.07
λ: 345 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Anwendung
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4