Merck
1.07179
Supelco
n-Pentan
for spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
Pentan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein:
969132
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-692-4
NACRES:
NA.03
Assay:
≥99.5% (GC)
Methode(n):
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
35-36 °C (lit.)
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
~8.3 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
Abdampfrückstand
≤0.0002%
Farbe
APHA: ≤10
Durchlässigkeit
200 nm, ≥50%
210 nm, ≥70%
215 nm, ≥85%
225 nm, ≥95%
240 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Löslichkeit
0.4 g/L
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 200 nm Amax: ≤0.30
λ: 210 nm Amax: ≤0.16
λ: 215 nm Amax: ≤0.07
λ: 225 nm Amax: ≤0.02
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Anwendung
  • Quantitative determination of nitrous oxide in human blood by HS-GC-MS: forensic application of two fatal poisoning cases: Diese Studie nutzt n-Pentan in der Headspace-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (HS-GC-MS) für die forensische Analyse von Distickstoffmonoxid in menschlichem Blut. Die Forschungsarbeit unterstreicht die Bedeutung von n-Pentan in der forensischen Wissenschaft und zeigt, dass es genaue und zuverlässige Messungen ermöglicht, die für rechtliche und medizinische Beurteilungen unerlässlich sind (Li Z et al., 2024).
  • A photochromic trinuclear dysprosium(iii) single-molecule magnet with two distinct relaxation processes: Dieser Artikel beschreibt die Verwendung von n-Pentan bei der Synthese eines Einzelmolekülmagneten auf Dysprosium-Basis und zeigt dessen Rolle bei der Entwicklung von Materialien mit einzigartigen magnetischen Eigenschaften für potenzielle Anwendungen in der Quanteninformatik und Datenspeicherung auf (Rogacz K et al., 2024).
  • Reduction of Thorium Tris(amido)arene Complexes: Reversible Double and Single C-C Couplings: In dieser Forschungsarbeit wird n-Pentan zur Untersuchung von Thoriumkomplexen verwendet, was Einblicke in reversible Kohlenstoff-Kohlenstoff-Kupplungsreaktionen ermöglicht. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der Aktinidenchemie und ihrer Anwendung bei Recycling- und Abfallverringerungsstrategien bei (Deng C et al., 2024).
  • Tuning Reactivities of tert-Butyllithium by the Addition of Stoichiometric Amounts of Tetrahydrofuran: Die Studie nutzt n-Pentan zur Anpassung der Reaktivität von tert-Butyllithium und verdeutlicht seine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Kontrolle chemischer Reaktionen. Diese Weiterentwicklung ist von zentraler Bedeutung für die Synthese komplexer Moleküle in der Pharmazie und in der Materialwissenschaft (Kleinheider J et al., 2024).
  • Steps to achieve carvone-rich spearmint (Mentha spicata L.) essential oil: a case study on the use of different distillation methods: In dieser Forschungsarbeit wird n-Pentan auf seine Wirksamkeit bei der Extraktion hochwertiger ätherischer Öle aus Grüner Minze untersucht, um seine Vielseitigkeit bei botanischen Extraktionen und seine Auswirkungen auf die Qualität und die Eigenschaften der gewonnenen ätherischen Öle zu demonstrieren (Moradi-Sadr J et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,005 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Chinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 200 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 210  nm): ≥ 70 %
Durchlässigkeit (bei 215  nm): ≥ 85 %
Durchlässigkeit (bei 225  nm): ≥ 95 %
Durchlässigkeit (ab 240  nm): ≥ 98 %
Absorption (bei 200 nm): ≤ 0,30
Absorption (bei 210 nm): ≤ 0,16
Absorption (bei 215 nm): ≤ 0,07
Absorption (bei 225 nm): ≤ 0,02
Absorption (ab 240 nm): ≤ 0,01
Erfüllt die Anforderungen einer „Spektroskopie zur spezifischen Verwendung“ gemäß Reag. Ph Eur
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C