Fortfahren mit
90872
Aceton
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021201
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
colorless
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Aceton ist eine leichtflüchtige und brennbare Flüssigkeit, die zur Klasse der Ketone mit aromatischem Geruch gehört.
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
Application
Aceton kann als analytischer Standard für die Bestimmung des Analyten in menschlicher Atemluft und menschlichem Plasma mithilfe von verschiedenen gaschromatographischen Verfahren verwendet werden.
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00014PHR12191.07021
Aceton analytical standard
Supelco
90872
Aceton
Aceton for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Aceton
Aceton Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1219
Aceton
Aceton for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07021
Aceton
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
ACS reagent, reagent grade
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceton
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf