Merck
1.00980
Supelco
Ethyl alcohol, pure
≥99.9% (GC), spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Synonym(e):
Ethylalkohol
Größe auswählen
500 ML
€ 59,70
2.5 L
€ 220,00
€ 59,70
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 59,70
2.5 L
€ 220,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-578-6
NACRES:
NA.03
bp:
78 °C (lit.)
€ 59,70
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Ethanol, for spectroscopy Uvasol®
Qualität
spectrophotometric grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
Uvasol®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Wirksamkeit
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤0.0002%
Farbe
APHA: ≤10
Durchlässigkeit
207 nm, ≥20%
220 nm, ≥55%
235 nm, ≥80%
240 nm, ≥85%
245 nm, ≥90%
260 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
UV-Absorption
λ: 207 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.26
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.07
λ: 245 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Anwendung
  • Poly(sulfobetaine) versus poly(ethylene glycol) based copolymer modified polyurethane catheters for antifouling: In dieser Studie wird die Verwendung von Ethanol bei der Synthese von Polymeren untersucht, die zur Reduzierung der biologischen Verschmutzung von Medizinprodukten entwickelt wurden. Die Forscher unterstreichen die Rolle von Ethanol in der Forschung nach fortschrittlichen Gesundheitsmaterialien (Cao et al., 2024).
  • Green synthesis of polyimide by using an ethanol solvothermal method for aqueous zinc batteries: Ethanol wird als umweltfreundliches Lösungsmittel bei der innovativen Synthese von Polyimid-Strukturen verwendet, was seine Bedeutung für die Fertigung nachhaltiger Materialien und Energiespeicherlösungen unterstreicht (Zhao et al., 2024).
  • Modulation of gut microbiota with probiotics as a strategy to counteract endogenous and exogenous neurotoxicity: In dieser Studie werden die indirekten Anwendungen von Ethanol in den Lösungsmittelextraktionsprozessen untersucht, auf denen neuroprotektive Strategien in der medizinischen Forschung basieren (Skalny et al., 2024).
  • Superselective Ablative Chemo-ethanol Embolization for Recurrent Single Hepatocellular Carcinoma: A Six-Month Outcome Analysis: In dieser klinischen Studie wird Ethanol direkt in therapeutischen Interventionen verwendet, was seine Bedeutung für onkologische Behandlungen zur Verbesserung der Patientenergebnisse belegt (Lee et al., 2024).
  • Self-Assembly Reinforced Alginate Fibers for Enhanced Strength, Toughness, and Bone Regeneration: Ethanol wird bei der Verarbeitung neuartiger Biomaterialien für medizinische Anwendungen eingesetzt und stellt seinen Nutzen bei der Entwicklung regenerativer Medizintechnologien unter Beweis (Cui et al., 2024).
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Fußnote
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Rechtliche Hinweise
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf