Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,90 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 383,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
potency
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.0005 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water, ≤20 ppm Hydrocarbons (related to squalane/squalene(3050-2900 cm-1))
evapn. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
transmittance
290 nm, ≥20%, 295 nm, ≥65%, 300 nm, ≥80%, 305 nm, ≥85%
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
solubility
0.16 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 290 nm Amax: ≤0.70, λ: 295 nm Amax: ≤0.19, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 305 nm Amax: ≤0.07
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Trichloroethylene, tetrachloroethylene and carbon tetrachloride in an urban atmosphere: mixing ratios and temporal patterns.: Diese Studie untersucht die atmosphärischen Konzentrationen von Tetrachlorethylen und verwandten Verbindungen und beleuchtet ihre zeitlichen Muster und Auswirkungen auf die Umweltüberwachung und regulatorische Rahmenbedingungen (de Blas et al., 2013).
- Preparation of gas cylinder standards for the measurement of trace levels of benzene and tetrachloroethylene.: In diesem Artikel wird die Herstellung von Gasflaschenstandards zur genauen Messung von Spuren von Tetrachlorethylen erörtert, was für die Umwelt- und Industrieüberwachung von entscheidender Bedeutung ist (Schmidt et al., 1983).
- Application of a monolithic silica capillary adsorbent for the preconcentration of airborne trichloroethylene and tetrachloroethylene.: In diesem Artikel wird eine neuartige Methode unter Verwendung monolithischer Kieselgel-Kapillaradsorbentien zur Vorkonzentration und anschließenden Analyse von Tetrachlorethylen in der Luft vorgestellt, welche die Nachweismöglichkeiten bei der Umweltüberwachung verbessert (Chang et al., 2006).
- Trace determination of tetrachloroethylene in natural waters by direct aqueous injection high-pressure liquid chromatography.: Diese Forschungsarbeit beschreibt eine Methode zur Spurenbestimmung von Tetrachlorethylen in natürlichen Gewässern mittels Hochdruckflüssigkeitschromatographie, die für die Überwachung der Wasserqualität und die Beurteilung der Umweltauswirkungen von entscheidender Bedeutung ist (Kummert et al., 1978).
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrachlorethen
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?