Merck
1.07021
Supelco
Aceton
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Dimethylketon, Propanon, Propan-2-on
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-662-2
NACRES:
NB.21
Qualität:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Assay:
≥99.5% (GC)
Anwendung(en):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
184 mmHg ( 20 °C)
Qualität
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
13.2 %
Verunreinigungen
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehydes (as formaldehyde)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.5% Water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Kapazität
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point <-20 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMD Millipore bietet Lösungsmittel in EMPARTA-Qualität für routinemäßige Aufgaben in analytischen Laboren an. Lösungsmittel in EMPARTA-Qualität bieten weniger Prüfparameter als EMSURE, sind aber dennoch von hoher Qualität. EMPARTA-Lösungsmittel erfüllen ACS-Anforderungen, wodurch sie sich ideal für ein breites Spektrum an analytischen Anwendungen eignen.
Anwendung
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Verpackung
1.07021.0521: 500 ml, Mindestbestellmenge: 20
1.07021.2521: 2,5 l, Mindestbestellmenge: 4
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Löslichkeit in Wasser: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Titrierbare Säure: ≤ 0,0003 meq/g
Titrierbare Base: ≤ 0,0006 meq/g
Methanol (GC): ≤ 0,05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0,05 %
Aldehyde (als Formaldehyd): ≤ 0,002 %
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O): ≤ 0,0003 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,5 %
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.