Merck
1.02210
Kohlenstoffdisulfid
for spectroscopy Uvasol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.14
UNSPSC Code:
41116004
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-843-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098293
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
46 °C (lit.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.67 (vs air)
Quality Segment
product line
Uvasol®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
212 °F
potency
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
50 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.0010% Toluene (GC), ≤0.0010% Xylene (GC), ≤0.0060% Benzene (GC), ≤010% Water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.0010%
color
APHA: ≤10
transmittance
382 nm, ≥10%, 388 nm, ≥35%, 403 nm, ≥80%, 410 nm, ≥90%, 500 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
transition temp
flash point -30 °C
solubility
2.1 g/L
density
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol® Lösungsmittel wurden speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Chemikalien von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben. Die Durchlässigkeit ist außerdem gemäß Reag. Ph Eur und ACS spezifiziert.
Uvasol für die Spektroskopie®
Application
Kohlenstoffdisulfid für die Spektroskopie Uvasol® CAS-Nr. 75-15-0, molare Masse 76,13 g/mol.
Analysis Note
Gehalt (GC)≥ 99,90 %Wasser (K. F.)≤ 0,010 %Abdampfrückstand≤ 0,0010 %Benzol (GC)≤ 0,0060 %Toluol (GC)≤ 0,0010 %Xylen (GC)≤ 0,0010 %Alkalinität≤ 0,0002 meq/gAzidität≤ 0,0005 meq/gFarbnummer≤ 10Durchlässigkeit (bei 382 nm)≥ 10 %Durchlässigkeit (bei 388 nm)≥ 35 %Durchlässigkeit (bei 403 nm)≥ 80 %Durchlässigkeit (bei 410 nm)≥ 90 %Durchlässigkeit (bei 500 nm)≥ 99 %Für den Nachweis von BTX geeignet
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kohlenstoffdisulfid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
target_organs
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup