Podłoża do różnicowania i identyfikacji Salmonelli
Współczesne wykorzystanie klasycznych metod hodowlanych do identyfikacji Salmonelli, silnego patogenu przenoszonego przez żywność
Zanieczyszczenie Salmonellą jest drugą główną przyczyną chorób przenoszonych przez żywność na całym świecie. Kontrolowanie ognisk Salmonelli jest ważnym zadaniem dla organów regulacyjnych ds. żywności, restauracji i przemysłu spożywczego w ogóle.
Rodzina Salmonella obejmuje ponad 2300 serotypów bakterii, ale dwa typy, Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium, są odpowiedzialne za około połowę wszystkich zakażeń u ludzi. Większość ognisk Salmonella jest związana z nabiałem, drobiem i produktami mięsnymi, ale Salmonella może rosnąć na prawie każdej żywności. Kurczak, jaja i ich produkty pochodne są szczególnie zagrożone.
Rysunek 1. Bakterie Salmonella
Kontrola mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu wybuchom epidemii Salmonella. Testy i podłoża stosowane do identyfikacji Salmonella wykorzystują unikalne aspekty fizjologii lub biochemii Salmonella w stosunku do innych rodzajów z rodziny Enterobacteriaceae. Na przykład bakterie z rodzaju Salmonella są w większości fakultatywnymi beztlenowcami, ujemnymi pod względem oksydazy, dodatnimi pod względem katalazy i Gram-ujemnymi pałeczkami. Większość szczepów jest ruchliwa i fermentuje glukozę, wytwarzając zarówno kwas, jak i gaz. Podłoża stosowane obecnie do różnicowania i identyfikacji Salmonella są nadal oparte na wykrywaniu fermentacji węglowodanów wskazanej przez wskaźnik pH (patrz także Tabela 1 dla zdolności fermentacji węglowodanów), wykrywaniu aktywności proteolitycznej, produkcji siarkowodoru i selektywności. Większość nowoczesnych pożywek łączy również niektóre z tych systemów wykrywania, aby uczynić pożywki bardziej niezawodnymi. Lista najpopularniejszych mediów selektywnych i różnicujących znajduje się w Tabeli 2.
Fermentacja | Nr kat. No. | ||
---|---|---|---|
Węglowodany | Kwas | Gaz | Cabohydrate Discs |
Adonitol | - | - | 55876 |
Arabinoza | +/- | +/- | 80372 |
Cellobiose | - | - | 56481 |
Dekstroza | + | +/- | 63367 |
Dulcitol | +/- | +/- | 73044 |
Fruktoza | +/- | +/- | 53901 |
Galaktoza | + | +/- | 89608 |
Inositol | +/- | +/- | 89614 |
Laktoza | - | - | 28816 |
Maltoza | + | +/- | 77653 |
Mannitol | + | +/- | 94438 |
Mannoza | +/- | +/- | 94445 |
Melibioza | + | + | 93196 |
Raffinose | - | - | 94226 |
Rhamnose | +/- | +/- | 93999 |
Salicyna | - | - | 92971 |
Sorbitol | + | +/- | 93998 |
Sacharoza | - | - | 94309 |
Trehaloza | + | +/- | 92961 |
Xylose | + | +/- | 07411 |
Marka | Kot # | Nazwa |
---|---|---|
Sigma-Aldrich | A0715 | Andrade Peptone Water |
Sigma-Aldrich | 28943 | Woda peptonowa Andrade, Vegitone |
Sigma-Aldrich | 95388 | Agar z siarczynem bizmutu |
Sigma-Aldrich | 15835 | BPL Agar |
Sigma-Aldrich | 70134 | Brilliant Green Agar, modyfikowany |
Sigma-Aldrich | 16026 | Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar |
Sigma-Aldrich | 36408 | Bromcresol Purple Broth |
Sigma-Aldrich | 22520 | China Blue Lactose Agar |
Sigma-Aldrich | 55420 | CLED Agar |
Sigma-Aldrich | 70135 | DCLS Agar |
Sigma-Aldrich | 90035 | DCLS Agar No. 2 |
Sigma-Aldrich | D2935 | Decarboxylase Broth Base, Moeller |
Sigma-Aldrich | D7809 | Deoxycholate Citrate Agar |
Sigma-Aldrich | E5399 | Endo Agar |
Sigma-Aldrich | 70137 | ENDO Agar (Base) |
Sigma-Aldrich | 16447 | Glucose Bromcresol Purple Agar |
Sigma-Aldrich | 51490 | Hektoen Enteric Agar |
Sigma-Aldrich | 60787 | Kligler Agar |
Sigma-Aldrich | 61792 | Leifson Agar |
Sigma-Aldrich | 66304 | Lysine Decarboxylase Broth |
Sigma-Aldrich | 62915 | Lysine Iron Agar |
Sigma-Aldrich | 70143 | Mac Conkey Agar No 1 |
Sigma-Aldrich | 19352 | Mac Conkey Agar No 1, Vegitone |
Sigma-Aldrich | M8302, 94216 | MacConkey Agar with Crystal Violet, Sodium Chloride and 0.15% soli żółci |
Sigma-Aldrich | 70144 | MacConkey Broth |
Sigma-Aldrich | 75717, 16377 | MacConkey broth purple |
Sigma-Aldrich | 63014 | MacConkey MUG Agar |
Sigma-Aldrich | 51405 | MacConkey-Agar (bez soli) |
Sigma-Aldrich | 69965 | Mossel Broth |
Sigma-Aldrich | 43052 | Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth, Base (ISO) |
Sigma-Aldrich | 75315 | OF Test Nutrient Agar |
Sigma-Aldrich | 81648 | Pril® Mannitol Agar |
Sigma-Aldrich | 04584 | Rappaport Vassiliadis Broth wg. wg DIN EN ISO 6579:2002 |
Sigma-Aldrich | 17173 | Rappaport Vassiliadis Broth, zmodyfikowany |
Sigma-Aldrich | R0773 | Rappaport Vassiliadis Medium |
Sigma-Aldrich | 92322. | Podłoże Rappaport Vassiliadis (baza), modyfikowane, półstałe |
Sigma-Aldrich | 84368 | Salmonella Agar wg Önöz |
Sigma-Aldrich | 84370 | Salmonella Enrichment Broth |
Sigma-Aldrich | 70153 | Selenite Broth (Base) |
Sigma-Aldrich | 84922 | Selenite Cystine Broth |
Sigma-Aldrich | 85438 | SIM Medium |
Sigma-Aldrich | 85463 | Simmons Citrate Agar |
Sigma-Aldrich | 85640 | SS-Agar |
Sigma-Aldrich | 86352 | TBG Broth |
Sigma-Aldrich | 88151 | Tetrathionate Broth |
Sigma-Aldrich | 88148 | Tetrathionate Enrichment Broth według Muller-Kauffmann |
Sigma-Aldrich | 44940 | Triple Sugar Iron Agar |
Sigma-Aldrich | 51463 | Urea Broth |
Sigma-Aldrich | 42376 | Violet Red Bile Agar, Vegitone |
Sigma-Aldrich | 70189, 79873 | Violet Red Bile Glucose Agar |
Sigma-Aldrich | 17213 | Violet Red Bile Glucose Agar bez laktozy |
Sigma-Aldrich | 53605 | Violet Red Bile Glucose Agar bez laktozy, Vegitone |
Sigma-Aldrich | 41270 | Violet Red Bile Lactose Dextrose Agar |
Sigma-Aldrich | 95273 | VRB MUG Agar |
Sigma-Aldrich | 95586 | XLD Agar |
Sigma-Aldrich | 76721 | XLT4 Agar (Base) |
Dodatkowo nasza obecna technologia oferuje podłoża chromogenne, które sprawiają, że identyfikacja jest jeszcze bardziej niezawodna i szybsza, ponieważ wykrywają one charakterystyczny enzym Salmonelli. Reakcje te opierają się na rozszczepieniu substratu chromogennego, co powoduje widoczną zmianę koloru (patrz Tabela 3).
Marka | Cat # | Name |
---|---|---|
Sigma-Aldrich | 00563 | HiCrome™ MM Agar |
Sigma-Aldrich | 90918 | HiCrome™ RajHans Medium, Modified |
Sigma-Aldrich | 78419 | HiCrome™ Salmonella Agar |
Sigma-Aldrich | 05538 | HiCrome™ Salmonella Agar, Improved |
Sigma-Aldrich | 84369 | Salmonella Chromogen Agar |
Sigma-Aldrich | 01993 | Salmonella Chromogen Agar Set |
Rysunek 2.Agar HiCrome™ Salmonella, ulepszony
Wykrywanie siarkowodoru Produkcja mikroorganizmów, takich jak Salmonella
Duża liczba bakterii może wytwarzać H2S w niewielkich ilościach z aminokwasów zawierających siarkę w pożywkach węglowodanowych. W połączeniu z octanem ołowiu, H2S wytworzy czarny osad, powodując widoczną czarną reakcję na pasku papieru. Metoda octanu ołowiu jest bardzo czuła, umożliwiając wykrycie śladowych poziomów siarkowodoru.
Test z paskami: Zaszczepić wodę peptonową (Nr kat. 70179) podejrzanym organizmem. Włóż pasek papieru z octanem ołowiu między korek a wewnętrzną ścianę probówki, powyżej zaszczepionej pożywki i inkubuj w temperaturze 35 °C przez 18-24 godziny. Reakcja pozytywna objawia się zaczernieniem dolnej części paska. W przypadku reakcji negatywnej nie powinno pojawić się zaczernienie (patrz Rysunek 3).
Rysunek 2.1. Organizmy testoweOrganizmy testowe
Rysunek 3.Paski testowe siarkowodoru
Rysunek 4.Szybki test oparty na wykrywaniu rRNA
Network error: Failed to fetch