Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 25 discs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
449,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioChemika
form
disc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 10 × 25 discs
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Streptococcus spp., bacteria
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line BioChemika | product line BioChemika | product line BioChemika | product line BioChemika |
| technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable |
| suitability Citrobacter spp., Escherichia coli, Salmonella spp., bacteria, Enterobacter spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp. | suitability Enterobacter spp., Klebsiella spp., bacteria | suitability Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Serratia spp., Shigella spp., Streptococcus spp., bacteria | suitability Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Serratia spp., bacteria |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?