Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
dipotassium hydrogen phosphate, 0.8 g/L , magnesium chloride, 40 g/L , malachite green, 0.12 g/L , peptone, 5 g/L , sodium chloride, 8 g/L
final pH
6.0±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
selective for Salmonella spp.
Application
For the selective enrichment of salmonella, with the exception of S. typhi, from fecal specimens, food and other material acc. to Rappaport (1956, 1959).
Other Notes
Recherche de la presence de Salmonella dans des aliments en poudre
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?