Przejdź do
53605
Violet Red Bile Glucose Agar without Lactose, Vegitone
suitable for microbiology
Synonim(y):
VRBG Agar without Lactose, Vegitone, Vegitone Violet Red Bile Glucose Agar without Lactose, Violet Red Bile Dextrose Agar without Lactose, Vegitone
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Quality Segment
agency
ISO (7402:1993)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 12.0 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , glucose, 10.0 g/L , neutral red, 0.03 g/L , peptone (vegetable), 7.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , synthetic detergent (bile salt replacement), 1.5 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Yersinia spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
Application
Vegitone Violet Red Bile Glucose Agar without Lactose is used for detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food products. It is also recommended by ISO Committee under the specifications ISO 7402:1993. Media from the Vegitone-line contains plant peptones instead of animal derived peptones and bile salts are replaced by a synthetic detergent.
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)