Przejdź do
01993
Salmonella Chromogen Agar Set
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171606
EC Number:
200-338-0
NACRES:
NA.85
form
powder
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
pH
7.3±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for coliforms, selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
Application
Różnicowy agar diagnostyczny do wykrywania Salmonelli w żywności i materiale klinicznym.
Preparation Note
Rozpuścić 29 g podłoża Salmonella Chromogen Agar (nr kat. 84369) i 1 fiolkę Salmonella Chromogen Agar Supplement (nr kat. 38589) w 1 litrze wody destylowanej. Gotować i wstrząsać przez 35-40 minut w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Nie sterylizować w autoklawie ani nie przegrzewać. Schłodzić pożywkę tak szybko, jak to możliwe do temperatury 45-50°C i delikatnie wstrząsać przez kolejne 30 minut lub krócej. Przelać do chłodnych szalek Petriego.
Other Notes
Medium Base (4x29g; Cat. No. 84369):
Peptone 5g/l
Yeast extract 2g/l
Meat extract 1g/l
Sodium chloride 5g/l
Sodium deoxycholate 1g/l
Agar 15g/l
4 vials of supplement (Cat. No. 38589; per vial, sufficient for 1000 ml medium):
chromogenic mix 0.13g
Propylenglycol 10.0g
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)