Kluczowe dokumenty
70135
Millipore
DCLS Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Deoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
Postać
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 12.0 g/L
lactose, 5.0 g/L
neutral red, 0.03 g/L
sodium citrate, 10.5 g/L
sodium desoxycholate, 2.5 g/L
sodium thiosulfate, 5.0 g/L
special peptone, 10.0 g/L
sucrose, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for Vibrio spp.
selective and differential for Yersinia spp.
Zastosowanie
A medium for the culture of pathogenic Vibrio species as well as Salmonella and Shigella.
Uwaga dotycząca przygotowania
Suspend 50 g in 1 litre of distilled water. Bring to the boil to dissolve the medium completely. Cool to 50°C and pour plates. Do not autoclave!
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
[Effectivity of Leifson agar modified by addition of sucrose. A comparison with the not-modified substrate (author's transl)].
F Burkhardt
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Erste Abteilung Originale. Reihe A: Medizinische Mikrobiologie und Parasitologie, 239(4), 488-492 (1977-12-01)
Produkty
Większość wibrysów wykorzystuje proste źródło C, takie jak glukoza, jako źródło energii i wymaga 2-4% NaCl lub innych soli i pierwiastków śladowych obecnych w wodzie morskiej dla optymalnego wzrostu. Niektóre gatunki mogą wykorzystywać różne źródła energii.
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
Salmonella, z ponad 2300 serotypami, powoduje połowę chorób przenoszonych przez żywność, często z nabiału, drobiu i jaj.