Merck
70137
Millipore
ENDO Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 3.5 g/L
lactose, 10 g/L
peptone, 10 g/L
sodium sulfite, 2.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
Zastosowanie
A selective medium for the differentiation of lactose fermenting and lactose non-fermenting intestinal organisms.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 41 g w 1 litrze wody destylowanej. Dodać 4 ml 10% w/v roztworu alkoholowego (96% alkoholu etylowego) fuksyny zasadowej (nr kat. 47860). Doprowadzić do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Dobrze wymieszać przed wylaniem.
Inne uwagi
The assessment of ammonia-induced cell envelope injury in E. coli and Enterobacter aerogenes.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G Naundorf et al.
Canadian journal of microbiology, 36(8), 525-529 (1990-08-01)
Ammonia-induced cell envelope injury was examined in pure cultures of Escherichia coli and Enterobacter aerogenes. Cell injury, as determined by the ratio of colony-forming units on m-T7 agar to colony-forming units on m-Endo agar, increased with exposure to increasing concentrations
S. Endo
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 35, 109-109 (1904)