Merck
41270
Violet Red Bile Lactose Dextrose Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
VRB Lactose Dextrose Agar, Violet Red Bile Lactose Glucose Agar
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , bile salts, 1.5 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , dextrose monohydrate, 10 g/L , lactose monohydrate, 10.0 g/L , neutral red, 0.03 g/L , pancreatic digest of gelatin, 7.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
General description
A selective Agar for the detection of Enterobacteriaceae according the European Pharmacopeia. he medium is specially used in the recovery of process-stressed bacteria using a progressive enrichment technique.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.