Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 x 25 discs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 612,00 zł |
Informacje o tej pozycji
612,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioChemika
form
disc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 10 × 25 discs
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella spp., bacteria
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs |
| technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable |
| product line BioChemika | product line BioChemika | product line BioChemika | product line BioChemika |
| suitability Salmonella spp., bacteria | suitability Enterobacter spp., Klebsiella spp., bacteria | suitability Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Serratia spp., bacteria | suitability Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Serratia spp., Shigella spp., Streptococcus spp., bacteria |
| form disc | form - | form disc | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 73044-10X25DISCS | 04061832865188 |