Informacje o tej pozycji
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , ammonium dihydrogen phosphate, 0.2 g/L , bromothymol blue, 0.08 g/L , disodium ammonium phosphate, 0.8 g/L , magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L , sodium chloride, 5 g/L , trisodium citrate, 2 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
final pH
~7.0
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
coliforms, molds, nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Salmonella spp., yeasts
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Simmons Citrate Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?