Key Documents
90918
RajHans ChromoSelect Medium, Modified
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
ChromoSelect Salmonella Medium, modified, Salmonella RajHans Chromogen Medium, modified
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 12.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 8.0 g/L
chromogenic mixture, 4.32 g/L
lactose, 3.0 g/L
neutral red, 0.02 g/L
peptic digest of animal tissure, 4.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium deoxycholate, 1.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for enterobacteriaceae
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
Salmonella, z ponad 2300 serotypami, powoduje połowę chorób przenoszonych przez żywność, często z nabiału, drobiu i jaj.