Przejdź do
95273
VRB MUG Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
Violet Red Bile Lactose MUG Agar
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
agar, 13 g/L , bile salt mixture, 1.5 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , lactose, 10 g/L , meat peptone, 7 g/L , 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L , neutral red, 0.03 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 3 g/L
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Yersinia spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
Application
Selective medium for the detection and enumeration of coliform bacteria, in particular E. coli. Gram-positive accompanying flora are extensively inhibited by crystalviolet and bile salts. A color-change to red indicates lactose-positive colonies, within which E. coli can be demonstrated by fluorescence in the UV.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)