Merck
Wykrywanie i usuwanie agregatów
Produkty biologiczne, takie jak przeciwciała monoklonalne (mAbs), są podatne na agregację białek podczas produkcji. Agregacja prowadzi do wyzwań w środowisku produkcyjnym, wpływając na wydajność operacji oczyszczania. Co ważniejsze, może to prowadzić do obaw o bezpieczeństwo leków dla pacjentów; wysokie poziomy agregatów mogą nadmiernie stymulować układ odpornościowy pacjenta, powodując niepożądane reakcje. Z tych powodów poziom agregatów w produktach leczniczych jest uważany za krytyczny atrybut jakości, a kontrola agregatów zarówno na wyższym, jak i niższym etapie przetwarzania jest głównym obszarem zainteresowania biomanufacturers. 
Agregaty powstają w wyniku asocjacji wielu cząsteczek białka (multimerów) utrzymywanych razem na stałe lub odwracalnie. Ich liczba waha się od zaledwie dwóch do wielu powiązanych ze sobą cząsteczek białka.
Kontrola agregatów rozpoczyna się od selekcji klonów na wyższym etapie i jest kontynuowana na niższym etapie, z dokładną kontrolą elucji z chromatografii wychwytującej i inkubacji w etapach inaktywacji wirusów w niskim pH. Substancje pomocnicze i stabilizatory mogą być stosowane w celu zminimalizowania tworzenia się agregatów, podczas gdy etapy chromatograficzne są wykorzystywane do skutecznego usuwania agregatów. Obecność agregatów może mieć znaczący wpływ na wydajność niektórych dalszych operacji, takich jak filtracja wirusów, a adsorpcyjna filtracja wstępna jest często stosowana w celu zminimalizowania zmienności między partiami i zwiększenia odporności procesu.
Podejścia mające na celu zminimalizowanie tworzenia się agregatów obejmują:
  • Manipulację cząsteczkami i liniami komórkowymi
  • Staranny dobór materiałów eksploatacyjnych i substancji pomocniczych
  • Optymalizację i kontrolę parametrów procesu
Minimalizacja agregatów poprawia wydajność procesu w czasach, gdy elastyczność i szybkość wprowadzania na rynek są coraz ważniejsze.
Powiązane seminaria internetowe
Przedstawia abstrakcyjną postać ludzką wchodzącą w interakcję z kolorowym wyświetlaczem laptopa, symbolizując nowoczesną cyfrową interakcję między ludźmi a różnymi interfejsami.
Agregacja produktów w bioprzetwarzaniu: Pochodzenie, zapobieganie i usuwanie
Agregaty produktów biologicznych tworzą się w środowisku bioprocesowym w oparciu o warunki procesu i biochemię oraz sposób ich wykrywania.
Przedstawia abstrakcyjną postać ludzką wchodzącą w interakcję z kolorowym wyświetlaczem laptopa, symbolizując nowoczesną cyfrową interakcję między ludźmi a różnymi interfejsami.
Chromatografia IEX: Jak w pełni wykorzystać proces produkcji mAb
Usuwanie agregatów przeciwciał można znacznie poprawić za pomocą CEX, jeśli formy monomeryczne eluują przed agregatami schodzącymi z kolumny.
Przedstawia abstrakcyjną postać ludzką wchodzącą w interakcję z kolorowym wyświetlaczem laptopa, symbolizując nowoczesną cyfrową interakcję między ludźmi a różnymi interfejsami.
Optymalizacja filtracji klirensu wirusów za pomocą filtrów wstępnych
Dowiedz się, w jaki sposób technologie filtracji wstępnej mogą zapewnić znaczny wzrost wydajności filtra oczyszczającego z wirusów.
      Przepływ pracy
      Obraz przedstawia nowoczesne laboratorium z naukowcami w laboratorium
      Produkcja przeciwciał monoklonalnych
      Zwiększone zrozumienie procesu doprowadziło do postępów w produkcji mAb, które obejmują wydajność zarówno w przetwarzaniu wyższego, jak i niższego szczebla
      .
      Fioletowa grafika liniowa przedstawiająca okrągły wzór z symetrycznymi elementami, które przypominają rozwój linii komórkowej.
      Proces upstream rozpoczyna się od rozwoju linii komórkowej i obejmuje wszystkie etapy aż do zbioru komórek, w celu zwiększenia gęstości komórek i miana produktu, aby zmaksymalizować produkcję mAb.
      Fioletowy rysunek tradycyjnej prasy drukarskiej, przedstawiający skalowalną rodzinę kolumn quikscale®
      Od zbioru komórek po ostateczne napełnienie fiolek, kompleksowe przetwarzanie biologiczne koncentruje się na oczyszczaniu przy jednoczesnej kontroli obciążenia biologicznego i zapewnieniu bezpieczeństwa wirusowego, aby zapewnić pacjentom pewność co do bezpieczeństwa leków
      Fioletowy rysunek przenośnika taśmowego przenoszącego trzy butelki, ze strzałkami wskazującymi ruch od lewej do prawej.
      Końcowe napełnianie produktów leczniczych musi spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące sterylności, integralności, czystości, bezpieczeństwa operacyjnego i wydajności
      .
      Fioletowy kontur butli gazowej z wzorem siatki pośrodku, z dwoma zaworami u góry i płaską podstawą.
      Opierając się na zasadach "zapobiegaj, wykrywaj i usuwaj", bezpieczeństwo wirusowe łączy analizę ryzyka ze starannym doborem surowców, szeroko zakrojonymi testami surowców i półproduktów procesowych oraz wdrażaniem etapów redukcji wirusów w dalszych etapach przetwarzania
      .
      Fioletowy rysunek strzykawki i fiolki ze szczepionką, przedstawiający strzykawkę z igłą skierowaną do góry i fiolkę z nakrętką na górze, obie zilustrowane w uproszczonym stylu, koncentrując się na ich podstawowych kształtach i strukturach.
      Wszystkie procesy produkcji mAb są narażone na ryzyko skażenia mikrobiologicznego, co wymaga zaprojektowania procesu ze strategiami kontroli w celu ograniczenia ryzyka, a także monitorowania obciążenia biologicznego w celu zapewnienia kontroli procesu