Merck
1.16887
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
Synonim(y):
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE (S)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Poziom jakości
opis
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
sterylność
sterile (Caustic Stable)
linia produktu
Fractogel®
Postać
resin
Parametry
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
grupa aktywna macierzy
methacrylate
pojemność
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
temp. przejścia
flash point 35 °C (calculated)
gęstość
1.430 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1000 kg/m3
Zastosowanie
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
strong anion exchange
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Stron anion exchange Fractogel® resin with small particle size, featuring the tentacle technology with a trimethylammoniumethyl functional group, for purification of acidic and neutral proteins and peptides from multiple sources, DNA and virus removal, plasmid isolation, vaccine purification, and more
Cechy i korzyści
Fractogel® EMD TMAE (S) (20-40 µm particle size) enables:
High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
  • Excellent binding to large viruses at increased loading
  • Homogenous binding with high selectivity and purity
  • Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Opakowanie
  • 1.16887.0100: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 100ml
  • 1.16887.0010: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 10ml
  • 1.16887.0500: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 500ml
  • 1.16887.5000: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 5L
Plastic bottle
Komentarz do analizy
Appearance: Milky turbid suspension, free from impurities (foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Ce content: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.1
Functional Test: Seperation of conalbumin and human serum albumin
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.
Poznaj strategie oddzielania pustych i wypełnionych kapsydów w produkcji wektorów wirusowych. Dowiedz się o strategiach poprzedzających i o tym, jak trendy w projektowaniu kapsydów AAV wpływają na oczyszczanie.