Merck
1.20079
Millipore
Eshmuno® Q Resin
Eshmuno® Q
Synonim(y):
Eshmuno® Q
Wybierz wielkość
10 ML
566,00 zł
100 ML
4543,00 zł
500 ML
15 988,00 zł
5 L
Prześlij zapytanie
566,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
566,00 zł
100 ML
4543,00 zł
500 ML
15 988,00 zł
5 L
Prześlij zapytanie
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
566,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
sterylność
sterile (Caustic Stable)
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
resin
specyficzne anality
MAbs
Parametry
1000 cm/hr flow rate
1000 cm/hr max. flow rate
8 bar max. pressure
grupa aktywna macierzy
polymer, polyvinyl ether
średnia wielkość cząstek
85 μm
pojemność
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
~150 mg, BSA binding capacity
temp. przejścia
flash point 35 °C (own results)
gęstość
1 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
mixed mode
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Eshmuno® Q resin is a strong anion exchange resin, coupling our renowned tentacle structure with a hydrophilic polyvinyl ether base matrix. Consequently, Eshmuno® Q resin offers outstanding results in typical anion exchange applications, such as removing biomolecules′ impurities in flow-through mode.
Cechy i korzyści
Eshmuno® Q chromatography resin enables:
  • Purification of acidic and neutral proteins and peptides from different sources, including plasma
Superior productivity for downstream processing of biomolecules
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities, such as HCP, leached Protein A, and viruses
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
Opakowanie
  • 1.20079.0100: Eshmuno® Q Resin 100ml
  • 1.20079.0010: Eshmuno® Q Resin 10ml
  • 1.20079.0500: Eshmuno® Q Resin 500ml
  • 1.20079.5000: Eshmuno® Q Resin 5L
Plastic bottle
Komentarz do analizy
Appearance: Milky cream coloured turbid suspension, free from coarse mechanical impurities.
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 90 - 190 µeq/ml
Performance test (conalbumin): 9 - 19 mS/cm
Performance test (human serum albumin): 20 - 30 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Protein binding capacity(bovine serum albumin): 120 - 190 mg/ml
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Operational Excellence Dossier
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Zobacz przykłady studium przypadku, jak zoptymalizować chromatograficzne oczyszczanie plazmidowego DNA do zastosowań biofarmaceutycznych.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
Ten artykuł techniczny przedstawia proces produkcji szczepionki adenowirusowej i zawiera studium przypadku dotyczące opracowania przyspieszonej i opłacalnej szczepionki wektorowej adenowirusowej jednorazowego użytku.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.