Przejdź do
402885
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
ACS reagent grade, ≥98.5%, solid
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO3H · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-180-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3568023
Assay:
≥98.5%
Concentration:
≥98.5%
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
p-Toluenesulfonic acid monohydrate, ACS reagent, ≥98.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.9 (vs air)
assay
≥98.5%
form
solid
concentration
≥98.5%
clarity of soln
passes test
impurities
9.5-11.5% water
ign. residue
≤0.1%
mp
103-106 °C (lit.)
solubility
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.3%
cation traces
Fe: ≤0.01%, Na: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
functional group
tosylate
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
General description
p-Toluenesulfonic acid monohydrate, an oxonium salt, is an inexpensive and easy to handle organic catalyst used in organic synthesis. The study of its crystalline structure shows that it is monoclinic with P21/c space group. Its solubility in aqueous sulfuric acid solutions has been studied.
Application
p-Toluenesulfonic acid monohydrate (p-TsOH·H2O) may be used as a catalyst in the synthesis of the following:
  • Unsymmetrical benzils.
  • Highly substituted piperidines.
  • 1,3,5-Trisubstituted benzenes by trimerization of alkynes.
  • Triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives.
  • 1,3,5-Trisubstituted pyrazoles derivatives.[1]
  • Selenated ketene dithioacetals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27815T3592089866
concentration
≥98.5%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥98.5%
assay
≥99% (calc. to H2O free subst.)
assay
≥98%
assay
95.0-105.0% (anhydrous basis, T)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluenesulfonic acid monohydrate
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Tempe, AZ
    • Reviews 2
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    pTsOH
    It was in good conditions and good size, it arrives early
    Helpful?