Key Documents
KITALYSIS-PHO
KitAlysis™ High-Throughput 24-Catalyst Photoredox Reaction Screening Kit-Pack of 2
Synonim(y):
high-throughput photoredox catalyst screening kit
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Zastosowanie
Step-by-Step Guide for Photocatalysis Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel file
Each kit contains 2 customizable screening sets that include the following components:
- 24 pre-weighed catalysts in glass vials loaded with stir bars and topped with cap mat
- 4 degassed anhydrous solvents (DCM, DCE, DMF, MeCN)
- 1 NEW KitAlysis 24-Well Reaction Block Replacement Film
- 4 empty substrate stock solution reaction vials with stirbars
- 1 internal standard
For use Photo KitAlysis High-Throughput Screen Platform (sold seperately)Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box (sold separately).
Features:
- Designed and tested by synthetic chemists
- Easily run 24-microscale reactions in parallel
- 10 μmol reactions with 1 μmol catalyst, 0.1 M concentration
- Customizable Excel Template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks
Informacje prawne
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- 224758Tris(2,2′-bipyridyl)dichlororuthenium(II) hexahydrate, powderKarta charakterystyki
- 232017Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 99%Karta charakterystyki
- 2723452,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate, 98%Karta charakterystyki
- 318337Acridine Orange hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)Karta charakterystyki
- 333190Bismuth(III) sulfide, 99%Karta charakterystyki
- 343714Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) hydrate, 98%Karta charakterystyki
- 4598529,10-Anthracenedicarbonitrile, 97%Karta charakterystyki
- 46955Fluorescein, for fluorescence, free acidKarta charakterystyki
- 637017Bismuth(III) oxide, nanopowder, 90-210 nm particle size, 99.8% trace metals basisKarta charakterystyki
- 688096Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III), 97%Karta charakterystyki
- 747769[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6Karta charakterystyki
- 747777[Ru(bpz)3][PF6]2, 95%Karta charakterystyki
- 747785[Ru(bpm)3][Cl]2Karta charakterystyki
- 747793(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6Karta charakterystyki
- 7932219-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborateKarta charakterystyki
- 7938769-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborateKarta charakterystyki
- 7941719-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborateKarta charakterystyki
- 804215[Ir{dFCF3ppy}2(bpy)]PF6Karta charakterystyki
- 9004219-Mesityl-3,6-di-tert-butyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate, ≥95%Karta charakterystyki
- 9006922,4,6-Tris(4-methoxyphenyl)pyrylium tetrafluoroborateKarta charakterystyki
- 9006939-Mesityl-1,3,6,8-tetramethoxy-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate, 95%Karta charakterystyki
- 90069410-(3,5-Dimethoxyphenyl)-9-mesityl-1,3,6,8-tetramethoxyacridin-10-ium tetrafluoroborate, ≥93%Karta charakterystyki
- D604002,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 98%Karta charakterystyki
- P2508Proflavine hemisulfate salt hydrate, powderKarta charakterystyki
- 900633Dichloromethane, anhydrous, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ZerO2®, ≥99.8%Karta charakterystyki
- 9006371,2-Dichloroethane, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
- 900638N,N-Dimethylformamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
- 900644Acetonitrile, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
- B34656Biphenyl, ReagentPlus®, 99.5%Karta charakterystyki
- Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mmKarta charakterystyki
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
Protokoły
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit