Kluczowe dokumenty
Z742608
Sigma-Aldrich
Zdjęcie 9379 24-zielona matryca LED
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.22
Opis ogólny
Zielona matryca LED do wysokowydajnej platformy przesiewowej Photo KitAlysis. Do użytku z zestawem startowym Photo KitAlysis (Z742612). Instrukcja obsługi znajduje się pod poniższym hiperłączem.
Instrukcja obsługi Photo KitAlysis
Cechy:
  • Zaprojektowany i przetestowany przez chemików syntetycznych.
  • Kontroler zapewnia powtarzalny wybór miliamperów dla intensywności fotonów (sprzedawany oddzielnie).
  • Długość fali 527 nm
  • Zmienne wyjście LED 0-30 mA
  • Niemagnetyczna podstawa LED
  • Chemicznie odporna osłona LED
  • Okablowanie pokryte PTFE
Photo Kitalysis Starter Kit wymagany do działania (sprzedawany oddzielnie). Najlepszy w połączeniu z KitAlysis Benchtop Inertion Box (sprzedawany oddzielnie).
Informacje prawne
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
Protokoły
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit