Merck
KITALYSIS-BOR
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Miyaura Borylation Reaction Screening Kit-Pack of 2
Wybierz wielkość
2 PKG
3220,00 zł
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 PKG
3220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Miyaura Borylation Reaction
grupa funkcyjna
phosphine
Opis ogólny
Zestaw KitAlysis High-Throughput Miyaura Borylation Reaction Screening Kit umożliwia chemikom szybkie i wydajne badanie warunków reakcji dla katalizowanych przez Pd reakcji borylacji Miyaura. Szybka identyfikacja optymalnych warunków pozwala na szybsze skalowanie pożądanej transformacji syntetycznej. Wszystkie wymagane substancje chemiczne są wstępnie zważone dla ułatwienia użytkowania. Aby ułatwić proces, do pobrania dostępna jest instrukcja obsługi krok po kroku oraz arkusze eksperymentalne Excel.
Zastosowanie
Przewodniki użytkownika krok po kroku oraz arkusze Excela do pobrania są dostępne pod poniższymi linkami.
Przewodnik krok po kroku dla zestawu Miyaura Borylation Reaction Screening Kit
Arkusze Excela do pobrania
Każdy zestaw zawiera 2 konfigurowalne zestawy do badań przesiewowych, które obejmują następujące elementy:
  • 6 x 4 wstępnie zważone katalizatory w szklanych fiolkach z mieszadłami i matą zamykającą.
  • 4 x 4 ml fiolki reakcyjne ze wstępnie zważonym KOAc
  • Bis(pinacolato)diboron (473294), tetrahydroksydiboron (754242) i pinakol (221171).
  • Po 1 ampułce (2 ml) toluenu, THF, n-butanolu, DMA, MeOH, MeCN, glikolu etylenowego i DIPEA.
  • 1 NOWA folia zastępcza do 24-dołkowych bloków reakcyjnych KitAlysis.
  • 4 mieszadła do fiolek z roztworem podstawowym substratu.
  • 1 wzorzec wewnętrzny.
Monitoruj postęp reakcji za pomocą TLC-MS, postępując zgodnie z tym protokołem
Najlepszy w połączeniu z KitAlysis Benchtop Inertion Box i 24-dołkowym blokiem reakcyjnym (sprzedawanym oddzielnie).
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany i przetestowany przez chemików syntetycznych.
  • Łatwe równoległe prowadzenie 24 reakcji w mikroskali.
  • Reakcje 10 μmol z 1 μmol katalizatora, 3 równ. zasady, stężenie 0,1 M.
  • Konfigurowalny szablon Excel do szybkich obliczeń i łatwego włączenia do elektronicznych notatników laboratoryjnych.
Informacje prawne
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 764175P(Cy3) Pd G3, 97%Karta charakterystyki
  • 791733Potassium acetate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%Karta charakterystyki
  • 804274XPhos Pd G4, 95%Karta charakterystyki
  • 804282SPhos Pd G4Karta charakterystyki
  • 804290RuPhos Pd G4Karta charakterystyki
  • 804975DTBPF-Pd-G3Karta charakterystyki
  • 900349cataCXium A Pd G4Karta charakterystyki
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
  • 900631Ethylene glycol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
  • 900634N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
  • 900636Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9%Karta charakterystyki
  • 9006391-Butanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
  • 900641Methanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
  • 900644Acetonitrile, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
  • 900690N,N-Diisopropylethylamine, purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%Karta charakterystyki
  • 221171Pinacol, 98%Karta charakterystyki
  • 473294Bis(pinacolato)diboron, 99%Karta charakterystyki
  • 754242Tetrahydroxydiboron, 95%Karta charakterystyki
  • B34656Biphenyl, ReagentPlus®, 99.5%Karta charakterystyki
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mmKarta charakterystyki
  • Z742110KitAlysis 24-well reaction block replacement filmKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (21)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Protokoły
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Powiązane treści
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.